Praktijkvoorbeeld: op maat gemaakte ICC pomp voor apparatuur voor het opbrengen van UV-coatings
Masterflex® Easy-Load® II pompkop vervangt diafragmapomp bij apparatuur voor UV-coatings
De uitgangssituatie/uitdaging
Een toonaangevend fabrikant van apparatuur voor het opbrengen van UV-coating maakt gebruik van diafragmapompen om UV-coatings over te brengen op de rollers van de coatingmachine. Deze diafragmapompen vereisten regelmatig onderhoud, wat de eindgebruikers op extra kosten joeg. Ze wilden de diafragmapompen daarom vervangen door een constructie die nauwkeuriger, betrouwbaarder en gemakkelijker werkte.
Onze oplossing op maat
Het team van Masterflex voor toepassingen op maat stond de klant terzijde in zijn zoektocht naar een goede vervanging van de diafragmapompen. Het team adviseerde de Masterflex® Easy-Load® II pompkop geschikt te maken voor gebruik in combinatie met de coatingapparatuur van de klant en adviseerde daarnaast het gebruik van Norprene® slangen.
De Masterflex Easy-Load Pump Head II is voorzien van een automatische stop die de slangen stevig op hun plaats houdt zonder dat daar met de hand nog iets voor hoeft te worden bijgesteld — een kwestie van eenvoudigweg de slangen vol laten lopen, waarna er met minder tijdverlies met pompen kan worden begonnen. De rotor met zijn vier rollers zorgt voor meer druk en mechanische stabiliteit, met minder horten en stoten. Hierdoor vertoont de druk minder uitschieters. De slangen hebben een langere levensduur dankzij de verbeterde geometrie van het occlusiebed.
Norprene slangen bleken ideaal voor deze toepassing, omdat die speciaal ontworpen zijn om uitstekend bestand te zijn tegen chemicaliën, hitte, ozon en ultraviolet (UV) licht, en een zeer lange levensduur hebben (bij gebruik van formuleringen uit de top drie).
Geleverde waarde
De Easy-Load II pompkop van Masterflex heeft een betrouwbare en consistente afgifte van vloeistof bij een minimale uitval. Door de pomp en de motor met elkaar te combineren is een economische oplossing gevonden voor zowel de fabrikant als diens eindgebruikers. De technologie van de Easy-Load pomp bekort de duur van een onderhoudsbeurt met gemiddeld 1 à 2 uur per keer. En dat kan een besparing opleveren van 100 tot 150 dollar per uur.