Optimaliseer celkweekcondities en maximaliseer productie met peristaltische pomptechnologie
Presentatoren:
Gregg Johnson – Senior Global Product Manager
Phil Nyren – Global Product Manager Fluidics
Mike Knapp – Global Product Manager Fluidics
Tijd: 35 min presentatie, 25 min V&A: 60 minuten totale voorstellingsduur
In dit webinar zult u leren:
  • Hoe vloeistofschuifsnelheid de levensvatbaarheid van cellen en de productiekosten beïnvloedt
  • Hoe pomptechnologie uw fermentatie-opbrengst kan verhogen
  • Hoe u automatisering kunt inzetten om de productiviteit te verbeteren
De biofarmaceutische industrie is erin geslaagd voor zeldzame ziekten die vroeger als onbehandelbaar werden beschouwd, geavanceerde therapieën te ontwikkelen door gebruik te maken van gentechnologie en van de intrinsieke biochemische mechanismen van bacteriële- en zoogdiercellen. Tijdens het productieproces gaan deze waardevolle cellen echter verloren door apoptose, autofagie en mechanische schuifkrachten, waardoor de eindopbrengst uiteindelijk daalt.
De biofarmaceutische industrie heeft de laatste jaren een buitengewone expansie gekend en met de maatschappelijke veranderingen - zoals een vergrijzende bevolking en de komst van verfijnde diagnosetechnieken - blijft de vraag naar biofarmaceutica toenemen. Om aan deze stijgende vraag te voldoen, moet op wereldschaal een grotere hoeveelheid therapeutica worden geproduceerd. Verbetering van de celoverleving gedurende de hele workflow kan een doeltreffende manier zijn om de productiviteit en de opbrengst te verhogen.
Indien u betrokken bent bij de productie van biofarmaceutische geneesmiddelen en therapeutica, herkent u waarschijnlijk de enorme impact die de levensvatbaarheid van cellen heeft op uw uiteindelijke output en hoe het verhogen van het overlevingspercentage van cellen zowel de efficiëntie kan verbeteren als uw totale kosten kan verlagen.
Masterflex® heeft een reeks hulpmiddelen en oplossingen ontwikkeld om uw volledige biofarma-workflow te ondersteunen, wat resulteert in een betere celgezondheid en celoverleving gedurende het hele productieproces.
Presentatoren
Your presenters for this webinar
Gregg Johnson – Senior Global Product Manager
Gregg heeft meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van vloeistofbehandelingspompen. Hij heeft een uitgebreide achtergrond in centrifugaal- en verdringerpomptoepassingen en -ontwikkeling. Zijn 30-jarige ervaring omvat toepassingen, marketing en productontwikkeling van de Masterflex® en Ismatec® peristaltische pomptechnologie. Tot zijn activiteiten op het gebied van productontwikkeling behoren de lancering van de eerste Masterflex digitale aandrijvingen en de eerste Easy-Load® pompkoppen.
Philip Nyren – Global Product Manager – Masterflex® & Fluid Handling
Phil heeft 23 jaar ervaring en heeft momenteel de leiding over de Masterflex® en Ismatec® peristaltische pompsystemen en apparatuur. De verantwoordelijkheden en ervaring variëren van productconcepten en -ontwikkeling - in nauwe samenwerking met ontwerp- en engineeringteams tot technische ondersteuning en probleemoplossing in directe samenwerking met klanten.
Mike Knapp – Global Product Manager – Fluidics
Mike is verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling van instrumentarium en apparatuur voor eenmalig gebruik. Recentelijk heeft Mike een belangrijke rol gespeeld bij de uitbreiding van de Masterflex® productlijn met de Masterflex Gamma-bestraalde monsternameflessen voor eenmalig gebruik. Zijn eerdere ervaring omvat 15 jaar in productmanagement van breedband draadloze technologie en 7 jaar in nucleaire voortstuwingsoperaties en energieopwekking.
Webinar V&A
Voor het upstream-celkweekproces worden pompen met lage schuifkrachten aanbevolen. Zijn er soorten peristaltische pompen die minder schuifkracht veroorzaken dan centrifugaal- of membraanpompen?
Peristaltische pompen hebben een inherent lage schuifkracht. De belangrijkste factor bij het verminderen van cellyse en het beperken van schade aan grote moleculen is het verlagen van de snelheid (rpm) van de pomp. Door overmaatse slangen - gebruik van een slang met een grotere binnendiameter dan voor de toepassing vereist is - kunt u de pompsnelheid verlagen en toch een redelijke stroomsnelheid behouden.
Ook zijn de Masterflex® Cytoflow® pompkoppen (verkrijgbaar voor zowel de L/S® als de I/P® pompserie) ontworpen met unieke convexe rollen en een grote rotordiameter. Deze werken samen om de bedrijfssnelheid te verlagen en een gebied met "slip" mogelijk te maken waar cellen uit het rolpad kunnen worden "geduwd" voordat de slang volledig is afgesloten.
Zou u peristaltische pompen aanbevelen voor een lange-termijn perfusiecultuur met hoge dwarsstroomsnelheden die meer dan 60 dagen duurt?
Ja. Gebruik een TPE (thermoplastisch elastomeer) slangensamenstelling zoals Masterflex PharMed® BPT of Masterflex PharmaPure®. Wij raden ook aan een grotere slangmaat te gebruiken, zodat u de pomp op een lagere snelheid (rpm) kunt laten draaien. De levensduur van de slangen is omgekeerd evenredig met de pompsnelheid.
Kunt u iets zeggen over de gasdoorlaatbaarheid met betrekking tot het constructiemateriaal van de slangen?
Wij publiceren gegevens over de gasdoorlaatbaarheid op onze website onder de specificaties voor elk van onze samenstellingen van pompslangen. Over het algemeen zijn samenstellingen op basis van TPE en PVC minder doorlaatbaar, terwijl siliconen een hogere gasdoorlaatbaarheid vertonen.
Kan ik de Masterflex ultrasone sensor en regelaar gebruiken om de nauwkeurigheid van het doseren te verbeteren?
Ja, de Masterflex ultrasone sensoren & regelaars kunnen de nauwkeurigheid van uw dosering verbeteren door een sensorelement in te brengen in de werkelijke stroom van de media, in plaats van de berekende stroomafgifte van de pomp. Ultrasone technologie is vrij nauwkeurig, dus dit zal de meeste systemen verbeteren - met name die systemen zonder enig sensorelement. Indien u echter deze technologie reeds gebruikt om uw doseersysteem te regelen, is het mogelijk dat er geen extra voordeel is.
Tegenwoordig gebruiken wij C-Flex® en siliconenslangen in verschillende productiesectoren. Is er een slang verkrijgbaar die geschikt is voor zowel pompen als lassen/afdichten in slangmaat 10x16 mm?
Wij bevelen onze Masterflex Puri-Flex™ samenstelling aan. Het is een uitstekende vervanger gebleken voor C-Flex in toepassingen waar afdichtbaarheid en lasbaarheid vereist zijn. Bovendien biedt Puri-Flex een superieure levensduur bij het pompen en minder versplintering.
Ik heb al verschillende Masterflex aandrijvingen. Kan MasterflexLive® functionaliteit aan mijn bestaande pompen worden toegevoegd?
Helaas kan MasterflexLive niet aan bestaande pompen worden toegevoegd. De MasterflexLIVE communicatie- en verbindingsmogelijkheden zijn ingebouwd in de hardware van de pomp en kunnen niet achteraf alsnog worden aangebracht. Binnen de Masterflex Ismatec hebben we talrijke opties voor pompen die geschikt zijn voor MasterflexLIVE®, L/S®, en I/P® pompfamilies, zodat er zeer waarschijnlijk één is die aan de vereisten van uw specifieke toepassing voldoet.
Is een abonnement op MasterflexLive nodig, en hoeveel kost het?
U vindt de laatste informatie op MasterflexLive Pompbewaking op afstand
Voldoet MasterflexLive aan de wettelijke vereisten/voorschriften, bijvoorbeeld 21 CFR Deel 11?
Het premium abonnementsniveau dat toegang biedt tot de operationele historie van de pomp, helpt u te voldoen aan de voorschriften van 21 CFR deel 11 en EU bijlage 11.
Hoe kan ik op afstand zien of mijn slangen gespleten zijn en/of ik een lek heb in mijn vloeistofleiding?
Voor melding op afstand raden wij het gebruik aan van een pomp die geschikt is voor MasterflexLive en een lekdetector als toebehoren. De Masterflex lekdetector kan direct onder de pompkop worden geplaatst, of onder een filter of een andere vloeistofleidingaansluiting die een potentieel risico kan vormen. Indien de lekdetectiesensor een vloeistoflek detecteert, zal deze onmiddellijk de pomp tot stilstand brengen. Dit is ook een van de omstandigheden die een melding via de MasterflexLive app kunnen activeren. Zoals hierboven vermeld, kunt u kiezen om deze meldingen via e-mail, sms of pushbericht te ontvangen.
Zijn er specifieke kwesties bij het gebruik van één kop versus twee koppen?
Nee. In feite omvatten de duidelijke voordelen van dubbele koppen:
  • Verhoogde stroomsnelheid - Door kanalen toe te voegen en te "vermenigvuldigen" of door dubbel-Y-slangen te gebruiken, wordt de stroomsnelheid vergroot; u kunt de pomp dan langzamer laten werken om de levensduur van de slangen te verlengen.
  • Verminderde pulsatie - Het unieke ontwerp van Masterflex-pompen omvat offsetrollen in naast elkaar geplaatste koppen wanneer deze worden gestapeld. In combinatie met een dubbel-Y slangenset resulteert dit in een drastisch verminderde pulsatie.
  • Verbeterde nauwkeurigheid - De doseer-/dispenseernauwkeurigheid wordt verbeterd wanneer de koppen worden gestapeld en de uitvoerkanalen worden samengevoegd met behulp van een dubbel-Y-slangenset. Dit is het gevolg van de effectieve verdubbeling van het aantal rollen in combinatie met de verminderde pulsatie.
Vraag voor het pompen van volumes van verschillende hoogtes: Hoe nauwkeurig is het pompvermogen om vloeistof omhoog te duwen boven een reactor? Stel dat de pomp op de grond staat. Het zou ongeveer 3 meter moeten afleggen om de poort te bereiken.
Dit is een elementaire vraag op het gebied van hydraulica. We gaan ervan uit dat de opwaartse druk zich aan de uitlaatzijde van de pomp bevindt. Ruwweg voor elke meter verticale stijging (lift) verhoogt u de druk met 1 psi (bij een vloeistofspecifieke zwaartekracht van 1). Een peristaltische pomp met een druk van 3 bar (45 psi-g) kan een verticale kolom water over een afstand van meer dan 30 meter omhoog brengen (duwen).
Hoe kan ik meer te weten komen over de diensten die Masterflex aanbiedt op het gebied van procesontwerp en onderdelenspecificatie/selectie?
De eerste plaats waar u heen kunt gaan is Masterflex.com. Ten tweede, kunt u contact opnemen met ons technisch ondersteuningsteam
Bestaat er software voor de stromings- en druksensoren die een logboek van uw proces opstelt waarin veranderingen in stroming en druk worden gedocumenteerd?
De debiet- en druksensoren zijn op zichzelf geen datalogginginstrumenten. Door de verbinding met dataloggingapparatuur kunnen deze in de loop van de tijd gegevens verstrekken. Voor de PendoTech® druksensoren is datalogging software verkrijgbaar die in combinatie met de sensoren en PMAT monitors wordt gebruikt om een computer van gegevens te voorzien. De Masterflex ultrasone regelaar bood de mogelijkheid om CSV-geformatteerde stroomgegevens op te slaan op een 32G-gegevenskaart die de overdracht van gegevens naar een computer mogelijk maakt.
Hoe weet ik welke maat flowmeter het beste bij mij past als er twee voldoen aan mijn stromingsbereik?
Naast de stroomsnelheid zijn er nog andere parameters waarmee rekening moet worden gehouden, zoals druk en schaalbaarheid. Wij raden u aan samen te werken met deskundigen uit de sector / uw leverancier om de beste oplossing te vinden.
Zijn er wettelijke goedkeuringen nodig voor ultrasone klemmen (sensoren)?
Nee. Het komt niet in contact met de vloeistofbaan, dus wettelijke goedkeuringen zijn niet vereist.
Wat doet de stromingsregelaar wat de pomp niet alleen kan bereiken?
De handmatige regeling van de pomp wordt bereikt door een toerental in te stellen dat is gekalibreerd op een gewenste stroomsnelheid. Na verloop van tijd veranderen de omstandigheden in de slangen en het stromingstraject, zodat het toerental van de pomp moet worden aangepast om een constante stroomsnelheid te handhaven. Normaliter gebeurt dit door periodiek een kalibratie uit te voeren met de pomp en het systeem om het nieuwe toerental van de pomp te bepalen dat moet worden ingesteld om dezelfde stroomsnelheid te bereiken. Bij de ultrasone sensorregelaar hoeft de gewenste stroomsnelheid slechts eenmaal via het aanraakscherm van de regelaar te worden ingevoerd. De regelaar zal het toerental van de pomp naar behoefte verhogen of verlagen om de gewenste stroomsnelheid te handhaven naarmate de systeemomstandigheden veranderen.
Wat zijn de overwegingen voor invasieve versus niet-invasieve oplossingen?
Niet-invasieve oplossingen hebben over het algemeen hogere opstartkosten maar lagere bedrijfskosten dan invasieve, eenmalig te gebruiken oplossingen. Vaak zijn de wegwerpopties minder geavanceerd en eenvoudiger toe te passen op een nieuwe toepassing. Elke toepassing moet worden beoordeeld in het kader van het verwachte gebruik op lange termijn.