3M-oplossingen - oogbescherming
Oogbescherming
Ontwikkeld voor veiligheid, ontworpen voor stijl
Selectie
Het portfolio van 3M-oogbeschermingsproducten belooft kwalitatieve oogbescherming met een optimale balans van comfort, bescherming en ontwerp. Onze technici hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de mate van comfort en stijl overeenkomt met de geleverde beschermingsnorm. |
|
Om ervoor te zorgen dat de helderheid van de veiligheidsbril acceptabel is voor bepaalde werkzaamheden, moeten de brekingseigenschappen van de lens hoger zijn dan een bepaald niveau. Lenzen worden onderverdeeld in drie klassen. Optische klasse 1 is voor werkzaamheden met bijzonder hoge zichtvereisten voor permanent gebruik, optische klasse 2 is voor werkzaamheden met gemiddelde zichtvereisten en optische klasse 3 is voor ruwe werkzaamheden zonder speciale zichtvereisten (alleen bedoeld voor uitzonderlijke gevallen en niet voor permanent gebruik). Er zijn ook verschillende optische vervormingen die verschillende vervormingseffecten veroorzaken. Er zijn bolvormige, prismatische, cilindrische en astigmatische vervormingen. De hierboven genoemde optische classificaties en bijbehorende gebruiksperioden zijn afhankelijk van de respectievelijke vervormingseffecten. Als gevolg daarvan worden sferische vervormingen toegewezen aan optische klasse 1, prismatische en cilindrische vervormingen aan optische klasse 2 en astigmatische vervormingen aan optische klasse 3. |
Pasvormvalidatie
Net als bij alle persoonlijke beschermingsmiddelen is comfort zeer nauw verbonden met naleving, en slecht passende oogbescherming is mogelijk niet goed genoeg om oogletsel te voorkomen. De kwaliteit en stevigheid van de pasvorm zijn daarom uiterst belangrijk. |
|
Terwijl de huidige normen aangeven dat er goed moet worden gelet op de pasvorm van de oogbescherming, bijv. BS 7029:1999, zijn er geen specifieke richtlijnen voor het beoordelen van de individuele pasvorm. Een beoordeling op basis van formaat en verstelbare functies is niet altijd voldoende om de beste pasvorm en veiligheid van oogbescherming vast te stellen. Het innovatieve 3M™-pasvormsysteem voor oogbescherming is een eenvoudige methode met zes stappen voor een berekende beoordeling van de pasvorm. |
Training
3M biedt een verscheidenheid aan hulpmiddelen en software om de trainingsbehoeften voor PPE-veiligheid (persoonlijke beschermingsmiddelen) op uw werkplek te ondersteunen.
Bij 3M zijn we van mening dat kennis de sleutel is tot bescherming. Het is van essentieel belang dat werknemers en veiligheidsmanagers de gezondheidsrisico's van de werkplek begrijpen en weten wat de beste bescherming tegen deze risico's is. Hiervoor bieden wij een uitgebreid scala aan trainingen, die geschikt zijn voor verschillende bedrijven en individuele behoeften.
Wij kunnen trainingen op locatie aanbieden met behulp van onze veiligheidscaravan, die door heel Europa reist. Onze technische serviceteams zijn ook aanwezig om hun kennis over de gezondheid- en veiligheidsindustrie te demonstreren.
Aangeprezen product
3M™ SecureFit™ Safety Glasses 400X Series
De 3M™ SecureFit™ Safety Glasses 400X Series bestaat uit een randloze lens en brede flexibele brillenarmen voor een solide bescherming aan de zijkant en gewild voor gebruik in combinatie met oorkappen. De brillenarmen zijn ook voorzien van 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (PDT), waardoor de veren van de veiligheidsbril zich op natuurlijke wijze aanpassen aan de individuele hoofdomvang en de drager een veilige en comfortabele pasvorm wordt geboden. Vermindert wegglijden door hoofdbewegingen. Voorgevormde wenkbrauwbeschermer rust comfortabel tegen het voorhoofd en helpt extra bescherming te bieden tegen rondvliegende deeltjes. Zachte neusbrug voor een comfortabele pasvorm. Ze zijn verkrijgbaar in 7 lensopties.
3M™ Solus™-veiligheidsbril 1000-serie
Een beslagen lens kan frustrerend en lastig zijn. Het afnemen van een bril om condens weg te vegen kan de ogen blootstellen aan potentieel gevaarlijke risico's op de werkplek en puin. 3M™ Solus™ 1000-serie veiligheidsbrillen hebben een Scotchgard™ anticondenscoating die ervoor zorgt dat werknemers langer scherp kunnen zien en die langer bestand is tegen condens dan traditionele anticondenscoatings. De 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-Fog Coating biedt langer weerstand tegen beslaan dan traditionele anticondenscoatings, tot wel 25 wasbeurten met water.* *Gebaseerd op interne tests van 3M van wascycli met kraanwater, gevolgd door anticondens-tests volgens de EN168 testmethode.
3M™ SecureFit™ Overspectacles 3700 Series
3M™ SecureFit™ Overspectacles 3700 Series zijn onze veiligheidsoverzetbrillen ontworpen voor mensen met brillen op sterkte. Ze zijn voorzien van verstelbare ratelbrillenarmen met PDT-technologie (Pressure Diffusion Temple) voor een goede pasvorm en een neusstuk met zachte aanslag voor meer comfort. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog / Anti-Scratch coating voor meer duurzaamheid en een beter zicht. Verkrijgbaar in drie kleuren brillenarmen en zeven lensopties, waaronder IR-lenstinten.
3M™ GoggleGear™ Safety Goggles 500 Series
De 3M™ Goggle Gear™ Safety Goggles 500 Series heeft een low profile design met een verstelbare band, indirecte ventilatie en 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-Fog/Anti-Scratch Coating.