3M-oplossingen - ademmaskers
Ademmaskers
Wetenschappelijke innovaties leiden tot veel comfort, een goede pasvorm en voldoende bescherming
3M heeft het grootste aanbod aangedreven luchttoevoersystemen voor hergebruik of eenmalig gebruik voor het grootste scala aan industriële en andere toepassingen, met ongeëvenaarde prestaties, bewezen onder de zwaarste omstandigheden.
3M™ Secure Click™ herbruikbaar halfmasker HF-800-serie
Ontworpen met slimme en intuïtieve functies is het herbruikbare halfmasker uit de 3M™ Secure Click™ Respirator HF-800-serie eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar. Verkrijgbaar in drie maten: klein, medium en groot, onze respiratoren worden allemaal geleverd met een optioneel spreekdiafragma. De nieuwe 3M™ Secure Click™-serie is voorzien van een snelle, eenvoudige cartridge/filter-aansluiting. Het werkt net als een veiligheidsgordel. U hoeft alleen maar de aansluitingen aan te sluiten en in te drukken tot u een klik hoort en u bent er zeker van dat de filters en cartridges correct zijn geïnstalleerd.
3M™ Versaflo™ Intrinsically Safe Powered Air Respirator TR-800+ Series
Gebruik de 3M™ Versaflo™ Intrinsically Safe Powered Air Respirator TR-800 Series voor bescherming bij het werken in gevaarlijke atmosferen. Als onderdeel van de Versaflo-familie wordt onze luchtturbo, in combinatie met Versaflo-hoofdbovenstukken, riemen en andere accessoires, onderdeel van een CE-goedgekeurd ademhalingssysteem met meerdere snelheden, hoorbare en zichtbare alarmen en de mogelijkheid om te werken met een breed scala aan gas-, damp- en deeltjesfilters. Het comfort wordt gemaximaliseerd met drie door de gebruiker selecteerbare stroomsnelheden en een gecontroleerde luchtstroom, en het is gemakkelijk te herkennen en te onderscheiden van niet-IS-versies van de Versaflo-productfamilie dankzij de felgele raakpunten. De TR-800 is goedgekeurd volgens de eisen van Zone 0 en is dus geschikt voor gebieden waar een potentieel explosieve atmosfeer wordt verwacht en permanent bij normale werkzaamheden.
3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator TR-600+ Series
De 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 tilt het hele systeem naar een nieuw niveau van vertrouwen, controle en comfort. Het vertegenwoordigt een geavanceerde evolutie van technologie met verhoogde uitmuntendheid in actieve ademhalingsveiligheid, uw wereld van bescherming is zojuist uitgebreid en is beter dan ooit. Afhankelijk van het gebruikte filtertype biedt het bescherming tegen deeltjes, gassen of dampen, of tegen een combinatie daarvan.
3M™ Versaflo™ S-serie capuchons & hoofdkappen
3M™ Versaflo™ S-serie capuchons en hoofdkappen hebben verstelbare ophangingen (meeste modellen) en zachte comfortkussens voor een uitstekende pasvorm, stabiliteit en tracking. De ophangingskappen en hoofdkappen zijn voorzien van brede gezichtsschermen met zacht elastiek voor meer comfort en minder lawaai van de luchtstroom. Door de herbruikbare ophanging kunnen dragers de luchtstroomverdeling in de kap aanpassen aan hun persoonlijke comfortbehoeften.