VWR presenteert 3M-oplossingen voor uitdagingen op het gebied van gehoorbescherming
Hearing Protection
Easy solutions to complex hearing protection challenges
Als belangrijke strategische partner van VWR op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsoplossingen is 3M zeer betrokken bij het beschermen van de gezondheid en veiligheid van werknemers in alle industrieën en werkomgevingen.
Als wereldwijde autoriteit in het oplossen van uw meest complexe uitdagingen op het gebied van gehoorbescherming biedt 3M geweldige hulpmiddelen en services, van detectie en bescherming tot validatie.
Gebruik dit nieuwe platform om deze nieuwe hulpmiddelen en services te downloaden als aanvulling op het assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen van VWR.
|
OORDOPPEN | ||||
3M-product | (klik om te bestellen in onze webshop) Beschrijving |
Voor eenmalig gebruik/ Herbruikbaar |
Kenmerken | Demping in dB (SNR) |
![]() |
3M™-roloordoppen De standaardoplossing voor eenmalig gebruik voor langere perioden |
Voor eenmalig gebruik |
Metaaldetecteerbaar/ |
van 28 dB tot 39 dB |
![]() |
De slimme oplossing voor hygiënische, voordelige gehoorbescherming. Zonder afrollen |
Voor eenmalig gebruik/ |
Met koord/Kleuren |
van 28 dB tot 35 dB |
![]() |
3M™ voorgevormde herbruikbare oordoppen De praktische, herbruikbare oplossing met hersluitbare verpakking of opbergdoosje |
Herbruikbaar |
Met koord/Metaaldetecteerbaar/Transparant/Lage demping |
van 20 dB tot 35 dB |
![]() |
De makkelijkste manier om 3M-oordoppen gebruiksklaar te maken |
|||
OORKAPPEN/OORDOPPEN MET BAND | ||||
![]() |
Perfecte oplossing voor onderbroken draagperioden en beperkte blootstelling aan lawaai |
Herbruikbaar |
Meerdere posities/Omhulselvormen/Lage demping |
van 23 dB tot 26 dB |
![]() |
Beschikbaar met hoofdband of helm. Vernieuwde spacer voor verbeterde demping. |
Herbruikbaar |
Hoofdband/ |
van 26 dB tot 28 dB |
![]() |
Oorkappen, Peltor™ X-serie |
Herbruikbaar |
Hoofdband/Helm |
van 26 dB tot 28 dB |
![]() |
Oorkappen, Peltor™ X-serie |
Herbruikbaar |
Hoofdband/Helm |
van 34 dB tot 35 dB |