Valbeveiliging
3M biedt alles wat u nodig hebt voor werken op hoogte. Ontdek een uitgebreid assortiment betrouwbare, comfortabele, innovatieve en hoogwaardige valbeveiligingsuitrustingen en -oplossingen; verankeringen, harnassen, verbindingsstukken, reddings- en evacuatie-uitrusting, tijdelijke en permanente verticale en horizontale reddingslijnsystemen, uitrustingen voor krappe ruimtes, professionele trainingsdiensten en nog veel meer.
Bekijk onze webinar over valbeveiligingHet is onze missie om u een allesomvattende oplossing te bieden. Daarom hebben wij een team van gespecialiseerde toepassingsingenieurs dat u kan adviseren over risicobeoordeling, projectontwikkeling en de meest geschikte oplossing voor werken op hoogte voor uw behoeften.
Bij 3M combineren we technische innovatie en expertise met een passie voor het vervaardigen van producten van de hoogste kwaliteit. 3M™ Fall Protection tilt de veiligheid van werknemers naar nieuwe hoogten met de beproefde en vertrouwde DBI-SALA® en Protecta® merken voor valbeveiligingsuitrustingen en -oplossingen. Deze oplossingen omvatten innovatieve harnassen, vallijnen, ankers, horizontale reddingslijnen, toegangssystemen, reddings- en evacuatiemiddelen, oplossingen voor krappe ruimtes, alle PBM's of persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor persoonlijke valbeveiliging en veel meer!
Wij voldoen aan 's werelds strengste standaarden en codes, waaronder CE en ANSI, waardoor u maximale vrijheid en vertrouwen krijgt. The sky’s the limit!
Aangeprezen product
DBI-SALA® Short Reach Davit System
Het 3M™ DBI-SALA® Confined Space HC (High Capacity) Short Reach Davit System is gemaakt van aluminium met poedercoating, en kent een modulair ontwerp voor eenvoudig transport en eenvoudige opslag. Ons systeem is aanpasbaar, wat flexibiliteit biedt bij de installatie. Dit product is gecertificeerd volgens EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012, en voldoet aan de eisen van machinerichtlijn 2006/42EC voor het hanteren van materiaal.
Bronnen
DBI-SALA® Short Reach Davit System
De 3M™ DBI-SALA® Delta™ Comfort Rescue Harness is een van onze meest populaire harnassen met comfortabele vulling, met een ergonomische pasvorm en gevoel, lichtgewicht gespen en zeer sterke banden. Het heeft een driehoekig patroon zonder verwarring, waardoor een frame ontstaat dat het mogelijk maakt het harnas gemakkelijk aan te trekken.
DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL met ophaallier
Onze 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ zelfoprollende reddingslijn, is ontworpen om de zwaarste omstandigheden aan te kunnen. Met alle functies van onze standaard Sealed-Blok™ plus een 3-weg ophaallier. De robuuste design is corrosiebestendig, met roestvrijstalen eindplaten en aluminium behuizing. Voor betrouwbaarheid en kwaliteit van valbeveiliging in toepassingen zoals olie- en gaswinning, krappe ruimtes, zoutwateromgevingen, vuile omgevingen en rioolzuiveringsinstallaties, Sealed-Blok™ doet al vele jaren dienst in het veld.
D - 3M™ Protecta® driepoot
Bij het betreden/redden van besloten ruimten is het van essentieel belang dat de uitrusting perfect en snel werkt. Lichtgewicht, draagbare Protecta® aluminium driepoten zijn ideaal voor het betreden en terughalen van/uit mangaten in besloten ruimtes. Ze kunnen gemakkelijk van de ene plaats naar de andere worden vervoerd en kunnen door één arbeider worden opgezet. Bevestig een of twee mechanische apparaten zoals een lier of een 3-weg zelfoprollende reddingslijn en je bent klaar om te gaan. Onze driepoten zijn voorzien van veel functies zoals vergrendeling van de poten, eenvoudige stijlaanpassing middels een palletje, mechanische apparaatbeugel voor snelle plaatsing en antislip steunvlakken op de voetjes.