Sterilisatiebewaking
3M is een van de wereldleiders in oplossingen voor sterilisatiebewaking. Onze complete portefeuille van gedifferentieerde, klinisch geprefereerde producten kan u helpen uw activiteiten te stroomlijnen en uw protocollen te standaardiseren.
Producten zoals 3M™ Attest™ Super Rapid Readout Biological Indicators kunnen de tijd die nodig is om kritische informatie over het sterilisatieproces te bekijken, aanzienlijk verkorten. Onze Type 5 3M™ Comply™ (SteriGage™) Chemical Integrator is voorzien van moving front inkttechnologie, met een gemakkelijk te interpreteren 'Accepteren of Afwijzen'-resultaat en 3M™ Comply™ Lead Free Steam Indicator Tape is voorzien van 3M's befaamde hechttechnologieën om de veiligheid van de verpakking te garanderen, terwijl het in één oogopslag de informatie geeft die u nodig hebt om snel de blootstelling aan sterilisatie te bevestigen.
Aangeprezen product
3M™ Electronic Test System for Steam Sterilizers (ETS)™
ETS is een gemakkelijk te gebruiken elektronisch testtoestel dat uitgebreide, objectieve, onafhankelijke informatie verschaft over de cruciale variabelen van het stoomsterilisatieproces waarin het wordt gebruikt. ETS biedt een innovatief alternatief voor de traditionele Bowie en Dick testset en afgeleiden daarvan.
3M™ Attest™ Super Rapid Readout Biological Indicator 1492V voor stoomsterilisatie
De biologische indicator levert BI-resultaten binnen 24 minuten in de 3M Attest 490 Auto-lezer. Het is geschikt voor dynamische luchtverwijdering (Pre-vacuüm en SFPP): 135˚C (275˚F) 3 min. Het voldoet aan de ISO-prestatie-eisen voor biologische indicatoren en bevat levensvatbare organismen die een directe meting van de letaliteit mogelijk maken
3M™ Attest™ Auto-lezer, 490
Deze dubbele Auto-lezer is ontworpen voor gebruik met 3M™ Attest™ biologische indicatoren 1491, 1492V en 1295. Het heeft een intelligent display met aftelfunctie voor de tijd tot het resultaat. De display is op afstand te bekijken met gebruikmaking van uw PC. Gebruik dezelfde 3M™ webapplicatie die u nu gebruikt voor realtime BI-status en resultaten voor het digitaal bijhouden van gegevens
3M™ Comply™ SteriGage™ Steam Chemical Integrating Indicators
3M Comply SteriGage Steam Chemical Integrators voldoen aan de prestatie-eisen van EN ISO 11140- 1. 3M Comply SteriGage Steam Chemical Integrators zijn ontworpen om nauwkeurig kleine veranderingen te detecteren in alle gedefinieerde kritische sterilisatieparameters over het gehele gebruikelijke sterilisatiebereik in zwaartekracht- en pre-vac-stoomsterilisatieprocessen.
3M™ Comply™ Steam Indicator Tape
Een betrouwbare stoomindicatietape die onmiddellijk aangeeft of de verpakking werd blootgesteld aan adequate stoomsterilisatie. De chemische indicatorlijnen worden donker wanneer ze aan een stoomsterilisatieproces worden blootgesteld.