BOD-incubatoren
Alle BOD-methoden vereisen dat monsters gedurende 5 dagen bij 20 °C worden bewaard. VWR biedt een breed scala aan temperatuurgereguleerde incubatoren.
De Lovibond®-reeks
6 modellen: 2 tot 40 °C (0,1°), 135 tot 445 l
De Velp-reeks
6 modellen: vaste temperatuur of 3 tot 50 °C (0,1°), 120 tot 215 l
De WTW-reeks
- OxiTop®-box: vaste temperatuur van 20 °C ± 0,5 °C
- 5 modellen: 10 tot 40 °C (0,5°), 180 tot 500 l