Ademhalings-BOD: BOD-zelfcontrole
Een reductie in zuurstof (verbruikt door micro-organismen) veroorzaakt een merkbaar drukverschil dat wordt gemeten door een druksensor. Praktisch en eenvoudig uit te voeren!
BOD, OxiTop®-i, WTW
Respirometrisch OxiTop®-meetsysteem voor BOD(5)-zelfcontrolemetingen met onverdunde monsters (tot 4000 mg/l BOD).
Meer informatie
BOD, Oxitop®-IDS draadloos, WTW
Voor BOD (tot 4000 mg/l) en alle andere respirometrische onderzoeken, gebruikmakend van Bluetooth®-connectiviteit om te werken met Multi 3630 IDS of 3620 IDS (pH/geleidbaarheid/DO/troebelheid).
Meer informatie
BOD-sensor, Velp
Respirometrisch OxiTop®-meetsysteem voor BOD(5)-zelfcontrolemetingen met onverdunde monsters (tot 999 mg/l BOD).
Meer informatie
BOD EVO-sensor, draadloos, Velp
Gegevensbeheer en rapportage met draadloze gegevensoverdracht naar de BODSoft™. 80 monsters tegelijkertijd (tot 999 mg/l BOD).
Meer informatie