BOD (BZV), officiële methode met verdunning
Officiële methode voor BZV-meting overeenkomstig EN 1899-1 en DI EN 1899-2, officiële EPA-methode.
- Eenvoudig monsterbeheer
- Automatische BZV-berekening
- Goedgekeurd door de EPA
Zelfroerende zuurstofsensor StirrOx® G voor zuurstofbepaling in Karlsruhe-flessen:
- Dankzij de ingebouwde roerder van de StirrOx® G, steeds reproduceerbare en nauwkeurige resultaten
- Nulpuntkalibratie is niet nodig
- Direct gereed voor meting