Monsternemer voor bulkgoederen
Gereedschap voor de bemonstering van bulkmaterialen. Vind bemonsteringsoplossingen voor de fijnste poeders, korrels of grote (graan-)korrels zoals maïs of noten.
Monsternemers voor bulkgoederen - bemonsteringsstaven met interne en externe buisjes
Breed assortiment van bemonsteringslanzen voor punt-, meerpunts- of dwarsdoorsnedemonsters van alle soorten bulkgoederen. Gemaakt van hoogwaardige materialen.
- Zone samplers - selection of samplers with open inner tubes and closed chambers
- Spiralus - maakt het stapsgewijs openen van de bemonsteringslans mogelijk
- EasySampler - eenvoudig te legen
- Scratcher - voor kleine hoeveelheden van niet uit te gieten stoffen
- All-layer Scratcher - voor niet uit te gieten stoffen
- Boor voor alle lagen - voor sterk verdichte materialen
Baal- / zakmonsternemers
Ideaal voor het direct uit de verpakking nemen van monsters en deze in de bijbehorende lansen, monsterflessen of zakken te verzamelen.
Monsternemers voor silo's en silowagens
Om een representatief monster uit een silo of silowagen te kunnen nemen, moeten de monsternemers vaak uitschuifbaar en zeer robuust zijn. Bekijk hier onze selectie.
PowderProof - elektrisch monsternameapparaat
Deze elektrische monsternemer is een handige oplossing voor het nemen van verticale en horizontale monsters van poeders en granulaten uit vaten, balen of zakken...
Monsternemers voor zeer kleine bemonsteringshoeveelheden
Zeer dure materialen of ingrediënten die vereisen dat het genomen monster zeer klein maar representatief is, met een minimum aan materiaalverlies.