Kleine roestvrijstalen gereedschappen voor monstername
Dit segment omvat diverse kleine roestvrijstalen gereedschappen - van klemtangen tot spatels - voor monstername of het verwerken van monsters.
Klemtang
Pincetten in verschillende vormen voor diverse toepassingen in laboratoria. Voorzien van ribbels aan de uiteinden voor een secure bewerking.
Spatels en paletmesspatels
Spatel voor monstername en verwerking van diverse materialen Paletmesspatels voor het aanbrengen, scheiden en verdelen van viskeuze media.
Lepels
Lepels om snel en eenvoudig kleine hoeveelheden af te meten en monsters te nemen.
Handboren
Handboren voor monstername bij pasta-achtige en halfvaste materialen.
Trechter
Handig om vrijstromende poeders, vloeistoffen en licht viskeuze media gemakkelijk te gieten en over te brengen.