Bürkle GmbH - Breng uw monstername naar een hoger niveau
Uw expert in bemonstering helpt u oplossingen te vinden voor de meest uiteenlopende toepassingen en de hoogste eisen. Optimaliseer uw bemonstering met onze bemonsteringsoplossingen.
Bij het nemen van monsters wordt een willekeurige test voor de totale hoeveelheid genomen. Deze monsters dienen als basis voor de analyse m.b.t. de kwaliteitsborging. Alleen representatieve en authentieke monsters kunnen betrouwbare informatie geven over de kwaliteit, eigenschappen of samenstelling van een bepaald materiaal.
Zeer nauwkeurige materiaalanalyses kunnen worden uitgevoerd met de meest 'up to date' technologie. Deze technologie is echter niet goed als er bij de monstername een fout optreedt en deze fout zich in alle fasen van de analyse blijft voordoen, met als gevolg dat het eindresultaat van de kwaliteitscontrole verkeerd is. Dit is de reden waarom bemonstering en het gebruik van geschikte monsternemers zo belangrijk is. Bürkle biedt het meest uitgebreide assortiment handmatige monsternemers. Ontdek welke monsternemer ideaal is voor uw toepassingen.
Monsternemers voor bulkgoederen
Gereedschap voor de bemonstering van bulkmaterialen. Vind bemonsteringsoplossingen voor de fijnste poeders, korrels of grote (graan-)korrels zoals maïs of noten.
Monsternemers voor viskeuze materialen
Monsternemers voor middelmatig viskeuze stoffen zoals oliën, emulsies, crèmes, species en halfvaste materialen zoals kaas, boter, klei, zeep enz.
Monsternemers voor vloeistoffen
Bemonsteringsapparatuur voor het nemen van monsters uit de meest uiteenlopende containers en diepten, bijv. van kleine jerrycans tot grote bassins, tanks of open waterlopen.
Monsternemers voor de farmaceutische industrie
Uitstekende oppervlaktecondities en zeer eenvoudig te reinigen, of uitrusting voor eenmalig gebruik? Wij bieden de meest uiteenlopende oplossingen.
Monsternemers voor eenmalig gebruik voor de hoogste normen bij de monstername
Het reinigen van monsternemers is een veeleisende, tijdrovende taak, vooral wanneer het materiaal vet, sterk hechtend of giftig is. Eenmalig gebruik is de oplossing.
Kleine roestvrijstalen gereedschappen voor monstername
Dit segment omvat diverse kleine roestvrijstalen gereedschappen - van klemtangen tot spatels - voor monstername of het verwerken van monsters.
Monsternemers voor ijs en vlees
Steriliseerbare roestvrijstalen monsternemers die vooral in de voedingsindustrie worden gebruikt.
Bodemmonsternemers
Robuuste monsternemers voor verschillende soorten bodemmonsters, bijv. voor het bemonsteren van weiden, grof zand of grind.
Bemonsteringstoebehoren
De juiste accessoires zullen u helpen om uw bemonsteringsproces af te ronden. Dit hoofdstuk toont een kleine selectie van nuttige hulpmiddelen om uw bemonstering te optimaliseren.
Veelgestelde vragen
Ja, al onze wegwerpmonsternemers voor eenmalig gebruik zijn geschikt voor levensmiddelen. Zij voldoen aan de EU-voedingsmiddelenvoorschriften en de FDA-voorschriften.
Wij garanderen de steriliteit tot twee jaar na de productie. De vervaldatum wordt op elke afzonderlijke verpakking van de steriele artikelen en monsternemers gedrukt en wordt ook aangegeven met het lot-nummer dat bestaat uit de productiedatum en het artikelnummer.
Het lot-nummer staat op elke afzonderlijke verpakking van elk artikel en op de doos, de buitenverpakking.
Ja, wij zorgen voor een volledige certificering van de producten voor eenmalig gebruik. Voor vragen over certificaten kunt u contact met ons opnemen via certificates@avantorsciences.com
Om een geschikte monsternemer te vinden moeten de volgende vragen worden beantwoord:
- Welk medium moet worden bemonsterd?
- Wat is de consistentie van het medium?
- Uit welk type container wordt het monster genomen?
- Welk volume is nodig?
- Bemonsteringstechniek: Doelsteekproef, volledig gelaagd monster of multi-target monster?
- Wegwerp of herbruikbare monsternemers: Moet de monsternemer zuiver en steriel zijn? Is het te bemonsteren materiaal vettig, sterk hechtend of giftig? Is een eenvoudige reiniging zonder risico's voor de gebruiker mogelijk?
Daarnaast zijn we natuurlijk altijd beschikbaar als u hulp of advies nodig heeft.
Monsternemers moeten gemakkelijk en snel te reinigen zijn. Daarom zijn ze ontworpen zonder enige groeven of spleten en met zeer gladde oppervlakken. Alle monsternemers kunnen worden gedemonteerd voor een vereenvoudigde reiniging. Hoe hoger de eisen (zuiverheid, steriliteit, enz.), hoe waarschijnlijker het is dat aan deze eisen alleen kan worden voldaan door gebruik te maken van monsternemers voor eenmalig gebruik die na gebruik kunnen worden weggegooid.
Het nemen van monsters uit zakken, dozen of tassen met monsterlansen is een gangbare en in de loop der tijd bewezen praktijk. Voor het dichten van de optredende gaten adviseren wij de speciaal voor dit doel ontwikkelde close-it controleafdichtingen. Het etiket heeft een sandwichachtige structuur (aluminium/papier) en sluit de container hermetisch af (dampbarrière). De achterkant van het etiket is gecoat met een krachtige lijm die op bijna elk oppervlak kleeft - zelfs als het oppervlak is gecoat met fijn poeder, licht vochtig is of zelfs bevroren. Voor toepassingen met levensmiddelen, farmaceutica, cosmetica of levensmiddelenadditieven is er de close-it food & pharma die van toepassing is op de EU-levensmiddelenvoorschriften en de FDA-richtlijnen.
De belangrijkste redenen voor het gebruik van wegwerpmonsternemers zijn:
- Hoogste eisen (zuiverheid, steriliteit, GMP)
- Kosten en tijdintensieve reiniging
- Regelmatige bemonstering
- Hoge controle-eisen
- Gevaarlijke/agressieve/toxische stoffen
Ja, alle artikelen voor eenmalig gebruik zijn ook niet-steriel verkrijgbaar als LaboPlast-versie, die niet gesteriliseerd is, maar vervaardigd is in een klasse 7 clean room (10.000).
Ja, alle kleine artikelen zoals de scheppen, lepels, spatels, maatlepels, tangen en schrapers zijn verkrijgbaar in blauw en blauw detecteerbaar (detecteerbaar met kleurenscanners, metaaldetectoren of röntgenfoto's) naast wit.
De scheppen, lepels en spatels voor eenmalig gebruik zijn ook verkrijgbaar in bio-PE in plaats van PS. De bio-PE is gemaakt van duurzame ruwe materialen, zonder gebruik te maken van fossiele materialen. Dat leidt tot CO2-besparing en dus vermindering van het broeikaseffect.
Aangezien wij de fabrikant van de monsternemers zijn, is het in het algemeen mogelijk om aangepaste versies van de monsternemers te vervaardigen - bijvoorbeeld in verschillende lengtes, andere afmetingen, in andere kleuren of andere gewenste kenmerken. Maar het moet individueel worden gecontroleerd, afhankelijk van de monsternemer en de gewenste veranderingen.
Onze producten worden voornamelijk in Duitsland geproduceerd.
Nee, u moet de chemische weerstand van het materiaal van de monsternemer tegen de specifieke chemische stof controleren. Dat kan niet gegeneraliseerd worden. Het is belangrijk om dat te controleren omdat de monsternemer anders reageert met de chemische stof en het monster en het bemonsterde materiaal verontreinigt. Om dit te voorkomen, geven we een lijst van chemische resistentie waar u de chemische resistentie van verschillende materialen tegen verschillende chemicaliën kunt controleren.
In zogenaamde clean rooms wordt de concentratie van deeltjes die in de lucht zitten zo laag mogelijk gehouden met behulp van geschikte werkkleding, materialen en technieken en een speciaal ventilatiesysteem. De respectievelijke cleanroomklasse bepaalt het maximale aantal deeltjes met een overeenkomstige grootte die aanwezig mogen zijn. Om te voldoen aan de gespecificeerde cleanroomklasse moet het werkelijke aantal deeltjes regelmatig worden gecontroleerd. Zo kan het aantal deeltjes op het oppervlak van de monsternemer zeer laag worden gehouden. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat de monsternemers zeer zuiver zijn en dat een verontreiniging uitgesloten is. Hierdoor kunnen zowel representatieve en authentieke monsters worden gerealiseerd als betrouwbare uitspraken over de kwaliteit, eigenschappen en samenstelling van het materiaal. Dat geldt voor alle wegwerpmonsternemers en hulpmiddelen voor eenmalig gebruik, LaboPlast en SteriPlast - de niet-steriele en de steriele die bovendien gesteriliseerd worden na de productie in een cleanroom.
In veel bedrijfstakken zijn er controle-eisen op basis van GMP-richtlijnen. Niet alleen de gebruikte hulpmiddelen moeten worden gevalideerd als onderdeel van controles die regelmatig plaatsvinden, maar ook het plan, het proces en de wijze van schoonmaken. Een validatie van het reinigingsproces en dus de verificatie van de effectiviteit en reproduceerbaarheid van de reinigingsprocedure is echter moeilijk en kostbaar. Een validatie kan zelfs gedeeltelijk onmogelijk zijn. De validatie van de reinigingsmethode wordt bij het gebruik van wegwerpmonsternemers geheel achterwege gelaten, omdat deze na gebruik worden weggegooid. Voor elke bemonstering wordt een nieuwe monsternemer gebruikt die gegarandeerd zuiver is en dus (kruis)besmetting uitsluit. Na gebruik wordt de monsternemer weggegooid en reiniging en de validatie ervan is helemaal niet nodig.
Op sommige gebieden is het gebruik van monsternemers en hulpmiddelen voor eenmalig gebruik verplicht. Voor de gebruikers van scheppen, lepels of spatels kan men overstappen op die van bio-PE dat gemaakt is van duurzame grondstoffen en niet van fossiele grondstoffen om zo bij te dragen aan duurzaamheid en ecologie. Alle items voor eenmalig gebruik zijn recyclebaar, afhankelijk van het niveau en het type van de verontreiniging. Het is noodzakelijk om de inspanningen en het afval dat wordt veroorzaakt door het reinigen van herbruikbare monsternemers en de inspanningen en het afval dat wordt veroorzaakt door het gebruik van wegwerpmonsternemers af te wegen.