Bemonsteringstoebehoren
De juiste accessoires zullen u helpen om uw bemonsteringsproces af te ronden. Dit hoofdstuk toont een kleine selectie van nuttige hulpmiddelen om uw bemonstering te optimaliseren.
Close-it labels
Kleven stevig op de meeste materialen, zelfs op oppervlakken die licht vochtig zijn of die bedekt zijn met poeder. Ideaal voor kwaliteitscontrole en het herstellen van beschadigde verpakkingen.
Afdichtingen
Bruikbaar als originele afdichting en bescherming tegen monstermanipulatie. De eerste opening van de verpakking wordt duidelijk en onherroepelijk zichtbaar gemaakt.
Bemonsteringszakken en -buisjes
Niet alleen monsternemers zijn van cruciaal belang in het bemonsteringsproces, maar ook monstertransportverpakkingen zijn essentieel voor de kwaliteit van de monsters.
Reinigingsborstels
Helpen om verschillende soorten bemonsteringsstaven grondig te reinigen. Voorzien van sterke efficiënte borstelharen.
Snowpack droogijsmachine
Stelt u in staat een droogijstablet van -79 °C te verkrijgen. Ideaal voor het verlagen van de temperatuur in koelbaden of dozen voor opslag of transport van monsters.
Accessoires voor zone-monsternemers
Deze speciale accessoires helpen bij het verzamelen en vrijgeven van monsters.