Monsternemers voor eenmalig gebruik voor de hoogste normen bij de monstername
Het reinigen van monsternemers is een veeleisende, tijdrovende taak, vooral wanneer het materiaal vet, sterk hechtend of giftig is. Eenmalig gebruik is de oplossing
Bemonsteringsstaven - voor vloeistoffen
Monsternemers voor eenmalig gebruik voor dunne tot viskeuze vloeistoffen.
DispoDippers en DispoLadles
Dippers combineren monsternemer en bemonsteringscontainer in één apparaat, terwijl de gietlepels zijn voorzien van schaalverdelingen met reliëf en twee tuiten voor rechts- of linkshandige gebruikers.
Bemonsteringsstaven - voor poeders en korrels
Monsternemers voor eenmalig gebruik voor diverse toepassingen, zoals het bemonsteren van kleine hoeveelheden poeders tot het bemonsteren van grotere hoeveelheden kleine korrelgranulaten.
Schepjes, schrapers, lepels en spatels
Bemonsteringsinstrumenten voor het verzamelen, behandelen en verwerken van bemonsteringsmateriaal van zeer kleine (0,5 ml) tot grotere volumes (1 l).
Detecteerbare bemonsteringsgereedschappen
Bemonsteringgereedschap dat een speciaal additief heeft dat ze zichtbaar maakt voor kleurscanners, metaaldetectoren of röntgenstralen, ook al zijn ze gemaakt van PS.
- Detecteerbare schepjes voor monstername
- Monsternamescheppen met lange steel
- Schrapers voor monstername
- Lepels voor monstername
- Monsternamelepels met lange steel
- Monsternamelepels met lange steel, gebogen
- Doseerlepel
- Spatels voor monstername
- Paletmesspatel voor monstername
- Klemtangen, gebogen/spits, spits of met brede punt
- Gietlepel met afgeronde randen en lange steel
Bemonsteringsinstrumenten met een blauwe kleur voor een betere zichtbaarheid
Blauwe producten, of delen daarvan, zijn snel te vinden en gemakkelijk te herkennen, omdat er geen enkel natuurlijk voedselproduct is dat deze kleur heeft.
- Bemonsteringsschepjes voor voeding, blauw
- Monsternamescheppen met lange steel, blauw
- Bemonsteringsschrapers voor voeding, blauw
- Bemonsteringslepels voor voeding, blauw
- Monsternamelepels met lange steel, blauw
- Monsternamelepels met lange steel, gebogen, blauw
- Doseerlepel, blauw
- Bemonsteringsspatels voor voeding, blauw
- Paletmesspatel voor monstername, blauw
- Klemtangen, blauw, gebogen/spits, spits of met brede punt
- Gietlepel, blauw, met afgeronde randen en lange steel
Bürkle Bio lijn - De zuiverheid van producten voor eenmalig gebruik en ecologische duurzaamheid perfect gecombineerd
Deze producten die zijn gemaakt van hernieuwbare en 100% recyclebare grondstoffen helpen om de hoogste kwaliteitseisen voor monsternametools te combineren met duurzaamheid.
Klemtangen voor eenmalig gebruik, voor nauwkeurig laboratoriumwerk
Ideaal voor het grijpen, optillen en verplaatsen van kleine voorwerpen, bijv. fijn weefsel, kleine voorwerpen of vaste monsters.