Monsternemers voor vloeistoffen
Bemonsteringsapparatuur voor het nemen van monsters uit de meest uiteenlopende containers en diepten, bijv. van kleine jerrycans tot grote bassins, tanks of open waterlopen.
Dompelmonsternemers en steekhevels
Monsternemers voor vloeistoffen met een lage viscositeit. Verkrijgbaar in verschillende versies, lengtes en materialen zodat de monsternemer kan worden aangepast aan de toepassing.
Scheppen
Gemaakt van diverse materialen om vloeistoffen en viskeuze materialen te scheppen en te bemonsteren. Telescopische oplossingen helpen bij het bereiken van verre bemonsteringspunten.
Vacuüm monsternemers
Een handige oplossing wanneer monsters moeten worden genomen uit een diepte (tot 5 m) die door de beperkte lengte niet met staven/lansen kan worden bereikt.
Dompelflessen
De oplossing voor het nemen van monsters van vloeistoffen op grote diepte.