Documentatie en etikettering
Dankzij een volledig assortiment papier, notitieblokken en ander schrijfmateriaal voor gebruik in cleanrooms, hoeft u zich niet meer te beperken bij het vastleggen en bewaren van gegevens en andere informatie in cleanroomomgevingen.
Notitieblokken voor cleanrooms en blokjes met zelfklevende memoblaadjes zijn gemaakt van cleanroompapier. Aan twee kanten beschrijfbaar. We raden u aan onze duurzame en bestendige klemborden te gebruiken, zodat u snel aantekeningen kunt maken in uw cleanrooms en gecontroleerde productieomgevingen.
Speciale cleanroompennen met antisliphandgreep, die zelfs met handschoenen niet slippen. De permanente inkt blijft ook op koude en natte oppervlakken zitten (bijvoorbeeld plastic zakken, laboratoriummateriaal voor eenmalig gebruik) en droogt snel. De inkt is veegvast, maar kan wel worden verwijderd.