Cleanroom- en veiligheidsmeubilair
Alle grote uitrustingsstukken die worden gebruikt in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen, zoals karretjes en tafels, moeten gladde en groefvrije oppervlakken hebben, zodat ze grondig kunnen worden gereinigd en ontsmet. Ze moeten bij voorkeur zijn gemaakt van roestvrij staal. Krukken en stoelen moeten ook voldoen aan de normen die gelden voor cleanrooms.
Veiligheidswerkbanken moeten voldoen aan de actuele standaardvoorschriften en moeten regelmatig worden onderhouden en getest.