Dragen van twee paar handschoenen
VERHOOGDE BESCHERMING DOOR HET DRAGEN VAN TWEE PAAR HANDSCHOENEN
Om het beschermingsniveau bij de hantering van cytotoxisch materiaal te verhogen, wordt er aanbevolen om twee paar handschoenen te dragen. Beschadigingen aan de handschoen worden vaak niet meteen opgemerkt. Door twee paar handschoenen met een verschillende kleur te dragen kan de gebruiker onmiddellijk de beschadiging detecteren en de handschoen vervangen.
Afbeeldingen 1 tot 5 tonen stap voor stap hoe de tweede laag handschoenen aangetrokken moeten worden. Voor de productkeuze zelf is er geen "best practice". De gebruiker moet mogelijk meerdere handschoencombinaties en -groottes uitproberen. Sommigen zullen een grotere handschoen aan de binnenkant en een kleinere aan de buitenkant kiezen en anderen zullen dezelfde grootte aan binnen- en buitenkant verkiezen.
Voor meer informatie over de beste handschoenkeuze en aantrekprocedure, gelieve ons te contacteren op
ONZE AANBEVELINGEN:
WELKE COMBINATIE VAN CLEANROOM HANDSCHOENEN GEBRUIKEN VOOR HET DRAGEN VAN TWEE PAAR HANDSCHOENEN
![]() |
Cleanroom handschoenen, TouchNTuff® 93-700 |
|
![]() |
Cleanroom handschoenen, TouchNTuff® 93-700 |
![]() |
Cleanroom handschoenen, BioClean Ultimate™ |
|
![]() |
Cleanroom handschoenen, BioClean Fusion™ |
![]() |
Cleanroom hadnschoenen, DermaShield® 73-711 / 73-721 |
|
![]() |
Handschoenen, TouchNTuff® 73-300/73-500 |
![]() |
Cleanroom handschoenen, KIMTECH PURE* Steriel G3 |
|
![]() |
Cleanroom handschoenen, KIMTECH PURE* G3 Steriel STERLING* |