Handelen bij het morsen van cytotoxica
![]() |
1. Persoonlijke ontsmetting
|
![]() |
2. Volg de instructies
|
![]() |
3. Trek het juiste beschermingsmiddel aan
|
![]() |
4. Zet het besmette gebied af - Zet besmette oppervlakken onmiddellijk af - Markeer het gebied met krijt
|
![]() |
5. Reinigingsprocedure
|
![]() |
6. Verwijder afval (besmet textielmateriaal, enz.)
|
![]() |
7. Neem een douche en raadpleeg een arts
|
![]() |
8. Documentatie
|
De beschreven procedure is slechts een voorbeeld en moet specifiek worden gedefinieerd door het verantwoordelijke personeel op basis van de omstandigheden op locatie.