Gemorste stoffen
Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch wordt gemorst tijdens productie of transport, mag het verwijderen en afvoeren van het gemorste cytotoxische materiaal uitsluitend worden uitgevoerd door voldoende geïnformeerd personeel. In alle ruimten waarin cytotoxische geneesmiddelen worden bewaard, vervoerd, behandeld en toegediend, moet een absorptiekit aanwezig zijn.