Afvalmanagement
Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch wordt gemorst tijdens productie of transport, mag het verwijderen en afvoeren van het gemorste cytotoxische materiaal uitsluitend worden uitgevoerd door voldoende geïnformeerd personeel. In alle ruimten waarin cytotoxische geneesmiddelen worden bewaard, vervoerd, behandeld en toegediend, moet een absorptiekit aanwezig zijn.
Materiaal dat in contact is gekomen met cytotoxische geneesmiddelen wordt beschouwd als cytotoxisch afval en is, door de aard van het geneesmiddel, gevaarlijk afval dat moet worden verzameld in specifieke containers die na het vullen hermetisch kunnen worden afgesloten.