Prestatieniveau 1: dagelijkse analyses, concentraties van verbindingen op eenvoudig detecteerbare niveaus.
Voldoe aan uw chromatografische vereisten
Kies de juiste flacon voor chromatografische analyses. Thermo Scientific™ SureSTART™ prestatieniveau 1 producten zijn ontworpen voor dagelijkse chromatografische analyses. Deze bieden een betaalbare keuze voor gebruik met alle GC- en HPLC/UHPLC-instrumenten. Indien u de aanwezigheid en kwantificering van verbindingen controleert met behulp van detectietechnieken zoals UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD of FPD, zijn onze producten van prestatieniveau 1 de perfecte oplossing voor u - selecteer de producten met één golf.
Binnen prestatieniveau 1 vindt u een selectie van flacons (glas, kunststof, <2 ml, 2 ml en headspace). U vindt ook een grote selectie standaard en gebonden doppen om robot autosamplers binnen dit prestatieniveau te ondersteunen. Heeft u stoppers nodig? Deze zijn ook binnen dit prestatieniveau te vinden.
- Verpakt in materiaal dat is getest en geselecteerd op reinheid.
- Alle producten binnen dit prestatieniveau zijn geschikt voor gebruik met GC en HPLC/UHPLC
Specificatie gecertificeerd
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-flacons zijn qua afmetingen gecontroleerd om compatibiliteit met de autosampler te garanderen.
- Geautomatiseerde optische en maatinspectie om kritische afmetingen en toleranties te garanderen
- Flacons voldoen aan alle relevante eisen van US, EU, JPN Pharmacopeia
- Uniform en vrij van defecten
Lot traceerbaar
- 100% traceerbaar door het fabricageproces
- Certificaat van conformiteit op verzoek per lotnummer verkrijgbaar
Producten van prestatieniveau 1 omvatten:
SureSTART™ flacons/ sluitingen
-
Glas: amberkleurig/helder
Schroef 2ml /9mm schroefdoppen
Krimp 2ml /11mm krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)
Headspace krimp 20 ml /20mm doppen
-
Kunststof: Polypropyleen (PP) Microflacons voor <2ml
Schroef 2ml PP /9mm schroefdoppen
Snap 2ml PP /doppen: 11mm klik en 11mm krimp
-
Stoppers
SureSTART™ krimpers, ontkrimpers en ontdoppers
Krimpers, ontkrimpers en ontdop-tangen
Klauwensets voor programmeerbare elektronische hoog vermogen krimpstations
Elektronische flaconkrimpers en ontkrimpers
Elektronische draagbare krimpers en ontkrimpers
Accessoirebasis voor krimpstation (grondplaat en staaf)
SureSTART™ well-platen, matten, afdichtingstapes, draagbare applicators
WebSeal™ well platen: Kunststof, niet gecoat, niet steriel, chromatografisch getest
WebSeal™ Matten en afdichtingstapes, niet steriel met draagbare applicators