Prestatieniveau 3: Hoge prestaties, Wanneer gevoeligheid een absolute noodzaak is
Bescherm uw meest waardevolle monsters en lever consistente, reproduceerbare resultaten voor uw meest veeleisende analyses
Onze Thermo Scientific SureSTART Prestatieniveau 3 producten zijn verpakt in cleanrooms om ze te beschermen tegen omgevingsfactoren, en bevatten de laagste hoeveelheden/gehaltes aan metalen, extraheerbare en uitloogbare stoffen, zodat u vol vertrouwen en consistent de gevoeligheid en selectiviteit van uw meest uitdagende analyten kunt verkrijgen.
Indien u op zoek bent naar de ultieme prestaties van uw methoden, met behoud van de hoogste niveaus van veiligheid en integriteit van monsters, zullen onze prestatieniveau 3-producten aan uw behoeften voldoen. Selecteer de producten met drie golven.
Probeer voor analyten die gevoelig zijn voor glasadsorptie onze GOLD-grade glastechnologie, die speciaal is ontwikkeld voor deze uitdagende polaire analyten, en onze "salinized" flacons en inzetstukken.
Dit aanbod omvat Thermo Scientific SureStop flacons, die bij gebruik met 9 mm AVCS doppen telkens een optimale afdichting garanderen. Het SureStop vial-AVCS cap systeem is speciaal ontworpen om defecten bij flacons met schroefdraad, zoals scheefstand van de dop, vervorming van de dop, losgeraakte septa of doordrukken van de septa en monsterverdamping te voorkomen.
Onze septa van prestatieniveau 3 hebben de hoogste zuiverheidsgraad, aangezien zij zijn geconditioneerd om alle vluchtige stoffen met een laag tot middelhoog kookpunt te verwijderen door de laagste extractie- en uitloogbaarheden in de collectie te bieden. Binnen dit prestatieniveau vindt u ook zachte septa-opties voor ultieme naaldprestaties, aangezien deze producten bescherming bieden voor zelfs de meest kwetsbare naalden met de grootste dikte en SPME-vezels. Hier vindt u ook onze septa die compatibel zijn met hoge temperaturen.
  • Alle producten binnen dit prestatieniveau zijn geschikt voor GC, HPLC/UHPLC, en toepassingen met nominale massa en hoge-resolutie nauwkeurige massa (HR-AM).
  • Volumegroottes van 0,2 ml tot 20 ml voor beperkte monstervolumes voor headspace-analyses.
  • LC/GC gecertificeerd, MSCERT en MSCERT+ Kits zijn te vinden binnen prestatieniveau 3.
Specificatie gecertificeerd
  • Alle Thermo Scientific SureSTART flacons zijn gecontroleerd op afmetingen.
  • Gecontroleerd door geautomatiseerde optische en meter inspectie om kritieke afmetingen en toleranties te garanderen.
  • Voldoen aan alle relevante vereisten van de US, EU, JPN Pharmacopeia.
  • Uniform en vrij van gebreken
Lot traceerbaar
  • 100% traceerbaar door het productieproces
  • Certificaat van conformiteit op verzoek verkrijgbaar per lotnummer
Prestatieniveau 3-producten omvatten:  
SureSTART flacons/ sluitingen 
  • Standaard 2 ml glas: amberkleurig/helder
Krimp 2ml /11mm krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)
Schroef 2ml (standaard en SureSTOP)/9mm schroef AVCS doppen  
Klik 2ml /11mm klik en krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)  
  • GOLD-grade glas: amberkleurig/helder flacons & inzetstukken
2 ml schroef en krimp GOLD-GRADE (standaard en SureSTOP)/9mm schroef AVCS doppen met 11mm krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)
2ml inzetstukken GOLD-grade  
  • Microflacons voor < 2 ml monsters
Krimp microflacons < 2 ml/ 11mm krimpdoppen  
Schroef microflacons < 2ml /9mm schroefdoppen
Schroef microflacons 1,5ml /9mm schroefdoppen
Schroef hoog rendement microflacons 1,7ml /9mm schroefdoppen
Schroef TPX microflacons 0,02ml /9mm schroefdoppen
Klik microflacons < 2 ml/ 11mm klik en krimp doppen  
Klik 1,5 ml totaal rendement microflacons < 2 ml/ 11mm klik en krimp doppen  
Klik hoog rendement microflacons < 2 ml/ 11mm klik en krimp doppen  
  • Inserts
Inzetstukken voor 2ml flacons
  • Headspace glas
Krimp 6, 10, 20 ml /20mm krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)  
  • Flacon/dop. Septakits
HPLC &GC gecertificeerde schroefflacon / doppenkits:      
2 ml schroef /9mm doppen (inclusief SureSTOP flacons/AVCS doppen)
MS gecertificeerde schroefflacon / doppenkits:                    
2 ml schroef /9mm doppen (inclusief SureSTOP flacons/AVCS doppen)
MS gecertificeerd+ Schroef voorgereinigde flacon/dop Kits:            
0,2, 1,5, 2 ml schroefopties (inclusief SureSTOP-flacons/AVCS-doppen)
TOC gecertificeerde schroef en dop kits:
Gecertificeerde 40ml schroef/24mm sluitingen  
Gecertificeerde schroef- en doppensets:
0,2, 2ml glas (inclusief SureStop) of TPX en polypropyleen of AVCS doppen met silicone/PTFE septa. Gebonden septa opties zijn verkrijgbaar.
SureSTART™  krimpers, ontkrimpers en ontdoppers
Krimpers, ontkrimpers en ontdop-tangen  
Klauwensets voor programmeerbare elektronische hoog vermogen krimpstations
Elektronische flaconkrimpers en ontkrimpers
Elektronische draagbare krimpers en ontkrimpers
Accessoirebasis voor krimpstation (grondplaat en staaf)  
SureSTART WebSeal well-Platen  
WebSeal Plaat+ glas inzetplatenkits met matten met 96-posities
WebSeal Plaat+ Glas gecoate microtiterplaten
SureSTART WebSeal kit-toebehoren
WebSeal 96-wells matten: Silicone/PTFE-kits 
Webseal Plaat flacons voor 96 wells en toebehoren kits
WebSeal PP well-platen en rekken kits  
WebSeal helder glas ingelegd plaat kits met individuele afsluitingen
WebSeal gebarcodeerde well-platen voor Thermo Scientific Vanquish systemen