Prestatieniveau 2: analyse met hoge doorvoer, wanneer robuustheid en reproduceerbaarheid essentieel zijn
Ben klaar voor naleving voor uw hoge doorvoer
monsters in gereguleerde omgevingen
Kies voor Thermo Scientific™ SureSTART™ prestatieniveau 2 producten, om gegevens van hoge kwaliteit te garanderen met een ononderbroken workflow in hoge doorvoer toepassingen met behulp van GC, HPLC/UHPLC, enkelvoudige of drievoudige quadrupool MS systemen. Gebruik deze niveau 2 flacons voor routinematige QA/QC-toepassingen, waar de analytniveaus haalbaar zijn of dicht bij het detectieniveau van de methode liggen. Deze producten hebben een zeer laag metaalgehalte en weinig extraheerbare en uitloogbare stoffen en zijn in overeenstemming met de hoge normen, zodat u kunt voldoen aan uw wettelijke vereisten. Ze zijn "Specificatie Gecertificeerd" om hun fysische dimensies en compatibiliteit met de autosampler te garanderen.
Indien u producten nodig hebt die routineanalyses ondersteunen, zijn onze prestatieniveau 2-producten er voor u. Selecteer de producten met twee golven.
Binnen prestatieniveau 2 vindt u een selectie van kits (waaronder ons assortiment EPA en Scintillatie), flacons, doppen, inzetstukken, septa en stoppers.
- Alle producten binnen dit prestatieniveau zijn geschikt voor GC-, HPLC/UHPLC- en massaspectrometrietoepassingen (MS).
- Inhoudsmaten van 0,3 ml tot 20 ml voor beperkte monstervolumes tot headspace-analyses.
Specificatie gecertificeerd
- Alle Thermo Scientific™ SureSTART™-flacons zijn qua afmetingen gecontroleerd om compatibiliteit met de autosampler te garanderen.
- Gecontroleerd door geautomatiseerde optische en meter inspectie om kritieke afmetingen en toleranties te garanderen
- De flacons voldoen aan alle eisen van de US, EU, JPN Pharmacopeia.
- Uniform en vrij van defecten
Lot traceerbaar
- 100% traceerbaar door het fabricageproces
- Certificaat van conformiteit op verzoek verkrijgbaar per lotnummer
Prestatieniveau 2-producten omvatten:
SureSTART™ flacons/ sluitingen
-
Glas: amberkleurig/helder
Schroef 2ml
Klik 2ml /11mm klik en krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)
Krimp 2ml /11mm krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)
Microflacons schroef 1,7ml- Hoog rendement
9mm schroef AVCS™ doppen
-
Inserts
-
Headspace glas: amberkleurig/helder
Krimp 10ml
Krimp 20ml
20mm krimpdoppen (magnetisch staal en aluminium)
20m septas (voor 10+20ml flacons)
Schroef 4ml
13mm schroefdoppen
Schroef 10ml
Schroef 20ml
18 precisie schroefdoppen
-
Flacon/dop. Septakits
Specificatie gecertificeerd 2 ml SureSTOP™ Schroefflacon / AVCS™ dop kits
EPA gecertificeerde schroefflacon/ dopkits
Specificatie gecertificeerde 20 ml schroef helder glas flacon en 24 mm gesloten top schroefdop kits voor scintillatie
SureSTART™ krimpers, ontkrimpers en ontdoppers
Krimpers, ontkrimpers en ontdop-tangen
Klauwensets voor programmeerbare elektronische hoog vermogen krimpstations
Elektronische flaconkrimpers en ontkrimpers
Elektronische draagbare krimpers en ontkrimpers
Accessoirebasis voor krimpstation (grondplaat en staaf)
SureSTART™ well-platen, matten, afdichtingstapes, draagbare applicators
Gecertificeerde WebSeal™ platen, kunststof, niet gecoat, niet steriel
WebSeal™ Matten en afdichtingstapes, niet steriel