Selectiegids voor verloopstukken
De wereld van biologische voorraden is vol keuzes. En deze keuzes zijn niet enkel een kwestie van persoonlijke voorkeur: elk onderdeel moet op het andere passen als een naadloos ecosysteem om laboratoriumapparatuur goed te laten functioneren.
Bij Masterflex willen we dit proces gemakkelijker te maken. Deze gids voor verloopstukken helpt u om het juiste soort hulpstuk voor uw systeem te vinden.
Zo kiest u het Juiste Verloopstuk
Zodra u weet welke pomp het moet worden, welk chromatografiesysteem of welke fermentatie-apparatuur, moeten de juiste verbindingen worden aangelegd. Verkeerde hulpstukken kunnen problemen veroorzaken zoals:
- lekkages
- ongewilde stromingsbeperkingen
- kostbare uitvaltijd
Door de juiste hulpstukken te kiezen, kan uw apparatuur het werk doen dat u ervan verwacht.
Uw hulpstukken selecteren
-
Type slang
Geribde hulpstukken passen het beste bij flexibele slangen zoals siliconen of PharMed®. Compressieverloopstukken laten zich het best combineren met stugge slangen, bijv. van polypropyleen of PTFE.
-
Soorten materialen
Vloeistoffen die ongeschikt zijn voor het materiaal van de verloopstukken kunnen lekkages veroorzaken of de installatie beschadigen. Voor sterk controlerende vloeistoffen zijn verloopstukken van PTFE de beste keus. Raadpleeg onze chemische bestendigheidlijst om te zien of het materiaal wel voor uw vloeistof geschikt is.
-
Controleer temperatuur en druk
Vloeistoffen die ongeschikt zijn voor het materiaal van de verloopstukken kunnen lekkages veroorzaken of de installatie beschadigen. Voor sterk controlerende vloeistoffen zijn verloopstukken van PTFE de beste keus. Raadpleeg onze database voor chemische compatibiliteit en materiaalcompatibiliteit om te zien of het materiaal wel voor uw vloeistof geschikt is.
Basistype verloopstukken
Geribde verloopstukken schuiven in zachte slangen. De elasticiteit van de slang houdt de slang op het verloopstuk voor lagedrukinstallaties.
Cam fittingen zijn snel los te koppelen verloopstukken voor gebruik met slangen. Verbind een vrouwelijke aansluiting aan een mannelijke adapter en duw voor een stevige verbinding dan de armen daarvan naar beneden. Geschikt voor toepassingen met hoge druk.
Chromatografieverloopstukken zijn verloopstukken met compressie, bedoeld voor HPLC andere toepassingen met hoge druk. Deze verloopstukken zijn bestand tegen een druk van 1000 psi.
Compressieverloopstukken zijn voorzien van een moer die de stugge slangen samendrukken tegen de behuizing van het verloopstuk, bedoeld voor HPLC andere toepassingen met hoge druk.
Luer verloopstukken zijn ontworpen om te werken met microslangen en luer-type spuiten. Doordat de aansluiteinden standaardmaten hebben, zijn luerverloopstukken, afsluitkranen verdeelstukken volledig met elkaar uitwisselbaar, voor een betrouwbare installatie.
Pijpverloopstukken zijn er met schroefdraad in maten volgens NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread) of BSP (British Standard Pipe) voor permanente pijpverbindingen voor hoge druk.
Snelle verbindingsstukken bieden u de mogelijkheid om slangverbindingen tot stand te brengen en te verbreken zonder de slang van het verloopstuk te scheiden. Leverbaar met geribde verbindingen, pijp- en compressieverbindingen en verbindingen van het type John Guest®.
Sanitaire verloopstukken zijn ontworpen voor slangverbindingen waarin geen vormen van besmetting mogen voorkomen. De meeste van deze verloopstukken die geschikt zijn voor in de autoclaaf voldoen aan de vereisten van de FDA en de USDA en aan de sanitaire normen volgens 3A.
Pijpschroefdraadmaten
Aanvankelijk werden pijpen ingedeeld volgens de gestandaardiseerde buitendiameter (DA) en de wanddikte, zodat de nominale pijpmaat ongeveer gelijk was aan de binnendiameter (DN). Doordat dit verband tussen de DA, de wanddikte en de nominale pijpmaat niet langer opgaat, verschillen de schalen waarmee de NPT (National Pipe Taper) en de UNF (Unified Fine Thread) werken van de Engelse standaardschaal.
heeft ook BSP (British Standard Pipe) verloopstukken om systemen die gebruikmaken van zowel NPT- als BSP-draad aan elkaar te koppelen. Zie onderstaande tabel voor een vergelijking van deze twee typen schroefdraad.
Afmetingen | Draden per inch | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Certificaten van overeenstemming
Kijk voor de "Certificaten" badge bij geschikte producten om gemakkelijk te zien wanneer een kwaliteitscertificaat beschikbaar is. Onze klantenserviceteams kunnen u voor veel van onze verloopstukken, slangen en pakkingen helpen aan een certificaat dat aangeeft dat de daarvoor gebruikte kunstharsen of elastomeren conform de reglementen zijn. Bij aankoop kunt u deze gratis documentatie opvragen door bij een specifiek artikel de optie "conformiteit" aan te vinken.
Certificaten vermelden van uw bedrijf het volgende:
- PO-Nummer
- Referentienummer bestelling
- Catalogusnummer
- Formulering/samenstelling
- Partijnummer (indien van toepassing)
- Land van herkomst
Certificaten vermelden ook de regels en instanties waaraan het verloopstuk, de slangen of pakkingen voldoen, zoals:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Volg onze gids voor verloopstukken
Het vinden van compatibele onderdelen kan moeilijk zijn; het is een belangrijk onderdeel van het laboratoriumbouwproces dat gemakkelijk fout kan gaan als er niet-compatibele onderdelen worden gekocht. Wij maken het winkelen voor het juiste verloopstuk eenvoudiger. Onze gids voor verloopstukken is zeker het juiste hulpmiddel om precies te vinden wat u nodig hebt.