Ismatec: Selectiegids voor slangen
Kies uw slangen
Ter completering van uw Ismatec pompsysteem kunt u zowel 2- of 3-stops kleurgecodeerde slangen als nominale slangen bestellen. Er zijn diverse materialen en maten leverbaar, evenals verlengslangen.
Soorten slangen
2-stops slangen
Neem 2-stops slangen in patroonhouders van standaardformaat met slangensets. Maak een keuze uit de zeven formuleringen voor slangenmateriaal hieronder. Er zijn ook verlengslangen leverbaar. Slangenstops zijn kleurgecodeerd naar de DN van de slang, voor een snelle herkenning. De stops houden de slangen op de optimale spanning die nodig is om de pompkoprollers de slangen goed te laten afsluiten. Dit resulteert in een betrouwbaar werkende pomp en telkens opnieuw haalbare flowsnelheden.
3-stops slangen
3-stops slangen gebruikt u in mini-patroonhouders. Maak een keuze uit de zeven formuleringen voor slangenmateriaal hieronder. Er zijn ook verlengslangen leverbaar. Slangenstops, kleurgecodeerd naar de DN van de slang, houden de slangen op de optimale spanning die nodig is om de pompkoprollers de slangen goed te laten afsluiten. Dit resulteert in een betrouwbaar werkende pomp en telkens opnieuw haalbare flowsnelheden. Met drie stops hebt u twee stukken slang in plaats van één enkele slang. Wanneer een stuk slang verouderd raakt, hebt u steeds een nieuw stuk paraat.
Nominale slangen
Neem nominale slangen voor de pompen met snelwisselsysteem en slangenbed Maak een keuze uit de zeven formuleringen voor slangenmateriaal hieronder.
Informatie over slangenmateriaal
Materiaal | Uiterlijk | Temperatuur | Levensduur bij 100 tpm | Voordelen | Toepassing |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Transparant | -50 tot 74°C | 300 uur | Transparant en zuinig in gebruik | Zuren, zouten, visceuze vloeistoffen |
Tygon LFL | Transparant | -50 tot 74°C | 300 uur | Farmaceutische kwaliteit. Qua flexibiliteit de langste levensduur van alle Tygon typen. | Zuren, zouten, visceuze vloeistoffen, geneesmiddelen |
Siliconen( met peroxide behandeld) | Transparant | -60 tot 260°C | 800 uur | Uitstekende biocompatibiliteit | Steriele vloeistoffen |
Siliconen( met platina behandeld) | Transparant | -60 tot 260°C | 800 uur | Zeer weinig weglekken van organische samenstellingen | Steriele vloeistoffen |
Norprene | Ondoorzichtig, zwart | -50 tot 130°C | 1400 uur | Lange levensduur | Zuren, zouten, algemeen gebruik |
Viton | Ondoorzichtig, zwart | -20 tot 205°C | 160 uur | Bestand tegen de meeste chemicaliën | Zuren, zouten, oplosmiddelen, visceuze vloeistoffen |
PharMed | Ondoorzichtig, zwart | -50 tot 130°C | 1400 uur | Farmaceutische kwaliteit | Zuren, zouten, steriele vloeistoffen, visceuze vloeistoffen |
Zo bestelt u 2- en 3-stops slangen
Maak de keuze tussen 2- en 3-stops slangen voor uw pomp
STAP 1
Kies het materiaal voor de slang
STAP 2
Kies de DN-maat die nodig is voor de flowsnelheid en het pompsysteem
STAP 3
Completeer uw installatie met verlengslangen. U kunt slangen met stops aan verlengslangen koppelen door middel van geribde verloopstukken of door ze te splitten.