Technische gegevens en selectierichtlijnen voor levensduur van slangen
Selectierichtlijnen
De levensduur van de slangen is slechts één van de vele factoren die een rol spelen bij uw pomptoepassingen. Deze nuttige referentietabellen zullen u helpen bij de keuze van de slang voor uw pomptoepassing.
De levensduur van de slangen wordt in uren weergegeven bij verschillende motorsnelheden terwijl continu water wordt gepompt bij 21°C (70°F) en 0 bar (psig). De levensduur van Masterflex® wordt berekend vanaf het moment dat het defect optreedt of vanaf de verlaging tot 50% van de stroomsnelheid, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
In het algemeen:
- De Norprene® en PharMed® slangmaterialen bieden de beste levensduur in alle toepassingen waar de verpompte vloeistof chemisch compatibel is.
- Hoogwaardige precisieslangen hebben een 20 tot 30% langere levensduur dan Precisieslangen.
- Hoge druk Norprene en PharMed hebben de beste levensduur in toepassingen onder druk.
- Met peroxide behandelde siliconenslangen hebben tot 40% meer levensduur. Met platina-geharde siliconenslangen bieden een betere biocompatibiliteit en minder extraheerbare stoffen. Biopharm Plus platina-geharde siliconenslangen gaan tot vijf keer langer mee dan andere platina-siliconen slangen.
Andere factoren die in overweging moeten worden genomen bij het bepalen van de beste slang voor uw toepassing zijn:
- Vloeistofcompatibiliteit
- Vloeistoftemperatuur
- Systeemdruk
- Motortoerental
- Helderheid van de slang
- Inschakelduur
- Onderhoudsperiodes
- Zuiverheid van de slang
- Viscositeit
Zodra de slang is geselecteerd:
- Test deze in uw toepassing.
- Controleer de levensduur van de slangen tijdens de gebruikscyclus, zoek naar tekenen van slangenmoeheid (bijvoorbeeld kleine speldeprik-lekkages, slijtage, enz.)
- Stel een onderhoudsschema op om problemen met slangen te voorkomen.
Controleer de tijd dat de slang in de pomp is. Verplaats het 8 tot 12 inches per dag, per week, per maand of per kwartaal, afhankelijk van uw ervaring met uw onderhoudsschema.
Het testen van de parameters
Deze tabellen geven de gemiddelde levensduur aan van Masterflex® slangen gebruikt in onze standaard pompkoppen. De levensduur van de slangen wordt in uren weergegeven bij verschillende motorsnelheden terwijl continu water wordt gepompt bij 21°C (70°F) en 0 bar (0 psig). Deze gegevens zijn verzameld tijdens het jarenlang testen van Masterflex peristaltische pompen. De levensduur van Masterflex wordt berekend vanaf het moment dat het defect optreedt of vanaf de verlaging tot 50% van de stroomsnelheid, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
Deze tabellen kunnen beter alleen als algemene vergelijking worden gebruikt. Het is niet gegarandeerd dat u de getoonde resultaten zult behalen. In het algemeen wordt de levensduur van alle soorten slangen nadelig beïnvloed door de temperatuur, het toerental van de pompmotor, de chemische compatibiliteit en de druk.