Cleanroomschoenen en -laarzen
Schoeisel wordt dagelijks vele uren gedragen en moet zowel veiligheid (voor mensen en processen) als comfort bieden.
Er zijn verschillen tussen het schoeisel voor veiligheid, bescherming en de industrie, dat is ontworpen in overeenstemming met de volgende Europese normen:
EN 61340-5-1: Bescherming van onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen/algemene vereisten
EN 4843-100: Vereisten bij antisliptest
EN ISO 20344: Vereisten en testmethoden
EN ISO 20345: Specificatie van de veiligheidsschoen
EN ISO 20346: Specificatie van de beschermende schoen
EN ISO 20347: Specificatie van de professionele schoen
Waterdicht schoeisel moet worden gedragen wanneer er grote hoeveelheden vloeistof aanwezig zijn. Er moeten klompen van PU of schoenen van microvezel, die kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd, worden gedragen. Wanneer het nodig is om elektrostatische lading te beperken of voorkomen, is antistatisch schoeisel of schoeisel met ESD-bescherming essentieel.
Productselectie
Schoenen en laarzen
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...