Cleanroomstofzuigers
_200.jpg)
Zuigcapaciteit
De cleanroomstofzuigers beschikken over een optimale zuigkracht door de wisselwerking tussen de motor, de luchtstroom door de apparaten en de positie van de efficiënte, verticale filterzak. De zuigkracht wordt op twee snelheidsniveaus gereguleerd. Bij een zuigcapaciteit van meer dan 40 liter per seconde wordt de perfecte wisselwerking tussen de motor en de ventilator bevestigd door het lage geluidsniveau.
Filtratie
De belangrijkste parameter van de cleanroomstofzuigers is het vermogen om ultrafijne deeltjes of resten te verzamelen die zijn aangemaakt uit de teruggewonnen materialen, verontreinigingen en/of de motor.
ULPA-filter - efficiëntie: 99,999% van deeltjes niet groter dan 0,12 micron (Ultra Low Penetration Air)
HEPA-filter - efficiëntie: 99,999% van deeltjes niet groter dan 0,3 micron (High Efficiency Particulate Air)
In principe gebruiken we het krachtige ULPA-filter voor cleanroommodellen. Vanwege het snelheidsniveau wordt het ULPA-filter op het hoogste zuigniveau een HEPA-filter.
De filtratie (4 of 5 fases) en de filterpositie zijn afhankelijk van het model.
Productselectie
Stofzuigers
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...