Kantoorbenodigdheden voor cleanrooms
Notitieblokken voor cleanrooms en blokjes met zelfklevende memoblaadjes zijn gemaakt van cleanroompapier. Aan twee kanten beschrijfbaar. We raden u aan onze duurzame en bestendige klemborden te gebruiken zodat u snel aantekeningen kunt maken in uw cleanrooms en gecontroleerde productieomgevingen.
Speciale cleanroompennen met een antisliphandgreep waardoor schrijven nog gemakkelijker wordt, zelfs als u cleanroomhandschoenen draagt. De cleanroompennen bevatten permanente inkt (in diverse kleuren verkrijgbaar) die ook op koude en natte oppervlakken houdt (bijvoorbeeld plastic tasjes, laboratoriummateriaal voor eenmalig gebruik) en daarnaast is de inkt sneldrogend en veegvast maar verwijderbaar.
Papier & zelfklevende memoblokjes
Voor schrijven, kopiëren en afdrukken op alle gebruikelijke kantoorapparatuur.
Klemborden
Voor het snel vastklemmen van documenten.
Notitieboekjes
Vervaardigd met cleanroompapier, voor het maken van notities in cleanrooms.
Labels
In diverse formaten en kleuren, op rollen, ook als autoclaveerbare versie.
Tapes
Zelfklevende cleanroomtapes zijn geschikt voor kleurmarkering, het markeren van oppervlakken, apparatuur, machines, kleine onderdelen en ze zijn ook geschikt voor barcode-etiketten.
Pennen
Permanent, ook op koude en natte ondergronden.
Computeraccessoires
Speciale onderdompelbare en eenvoudig te desinfecteren computeraccessoires (zoals cleanroomtoetsenborden en -muizen), die compatibel zijn met alle computersystemen.