Cleanroom-verpakking
We bieden een uitgebreid assortiment verpakkingsproducten voor gebruik onder veeleisende omstandigheden in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen. Zo moeten ze geschikt zijn voor sterilisatie, ze moeten een lage deeltjesverontreiniging vertonen, bestendig zijn tegen de meeste chemicaliën, over een hoge afdichting beschikken of antistatisch zijn. (Platte) zakken, gemakkelijk af te scheuren zakken of slangetjes zijn beschikbaar. Transparante folies hebben het voordeel dat het product zichtbaar is. Het assortiment bevat ook folies waarop iets afgedrukt kan worden.
Alle soorten cleanroom-verpakkingen voor diverse cleanroom-klassen zijn beschikbaar, evenals verpakkingen voor machines en apparaten van elk formaat of voor alle gesteriliseerde artikelen van extra groot formaat. Afdichtingsapparatuur is op aanvraag beschikbaar.
.png)
Tyvek-verpakking
Gemaakt van doorzichtige folie met zeer weinig gasresidu, uiterst geringe vervuiling door deeltjes en uitstekende barrière-eigenschappen. Verkrijgbaar in diverse cleanroomklassen.
Transparante papieren verpakking
Transparant en beschrijfbaar folie. Onbeperkt geschikt voor sterilisatie met stoom, ethyleenoxide en formaldehyde. Als platte zak of rol.
Polyethyleenverpakking
Ultraschoon, helder polyethyleen. Geschikt voor gammasterilisatie en bestand tegen de meeste chemicaliën. Platte zakken, flacons en verpakkingen voor machines en apparaten van alle grootten zijn beschikbaar.
Antistatische polyethyleenverpakking
Gemaakt van ultraschoon polyethyleen, niet-corrosief, bestand tegen de meeste chemicaliën en eenvoudig met hitte af te dichten.
Messen en snijders
Voor het eenvoudig openen van verpakkingen en andere snijwerkzaamheden in cleanrooms. Er zijn herbruikbare modellen en modellen voor eenmalig gebruik verkrijgbaar.