Cleanroomkleding voor eenmalig gebruik
Kledingstukken voor eenmalig gebruik zijn ontworpen en gemaakt van licht, pluisarm en duurzaam materiaal en bieden een uitstekende combinatie van zowel comfort als bescherming.
basan heeft een volledig aanbod aan kleding voor eenmalig gebruik, van top tot teen, waaronder overalls, jassen, capuchons, mouwbeschermers en laarsovertrekken. Om geschikt te zijn voor elke ruimte, is het assortiment zowel verkrijgbaar in steriele en niet-steriele versies.
disposable Cleanroom garments, coverall, coat, hood. cap, overshoes, facemask, beard cover, overboot, apron
Overalls
Met aangehechte capuchon, integraal met sokken of als steriliseerbare versie.
Jassen
Gemaakt van diverse materialen, in diverse lengten, met drukknopen of klittenbandsluiting, met of zonder heupzak.
Schorten
Er zijn schorten van Tyvek, LPDE, tegen chemotherapie beschermende schorten of chemisch bestendige schorten verkrijgbaar.
Capuchons
Verkrijgbaar als non-wovencapuchon, Tyvek-capuchon of als pet met klep.
Baardbeschermers
Non-woven baardbeschermers die een goede barrière vormen tegen deeltjes. Ademend, universele maat.
Gelaatsmaskers
Een breed assortiment aan modellen: met bandjes, in brede uitvoering, geïntegreerd in de capuchon, tweelaags, sluiertype, steriel
Schoen- en laarsovertrekken
Verkrijgbaar in diverse materialen, laag, middelhoog, hoog of als geleidende versie.
Mouwbeschermers
Gemaakt van Tyvek, LDPE, non-woven of als chemotherapiemouwbeschermers.