Veiligheidsbrillen voor gebruik in cleanrooms
Zowel de autoclaveerbare brillen als brillen voor eenmalig gebruik hebben anticondenssystemen, optisch correcte, versterkte lenzen en indirecte ventilatiesystemen. Ze zijn geschikt voor brildragers en 100% latexvrij. Om de hoogste kwaliteit te garanderen, wordt elke steriele bril voor eenmalig gebruik afzonderlijk geïnspecteerd en is deze geschikt voor medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen of wanneer u maar een veiligheidsbril of beschermende bril nodig hebt.
Productselectie
Veiligheidsbrillen
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...