Reinigingsdoekjes en wattenstaafjes voor cleanrooms
Reinigingsdoekjes voor cleanrooms behoren tot de belangrijkste verbruiksartikelen in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen. Ze vormen een integraal onderdeel van een complex reinigingsproces voor de verwijdering van verontreinigingen die doorgaans niet zichtbaar zijn met het blote oog en helpen bij het onderhouden van een goede basishygiëne en het creëren van een schone visuele indruk.
Voor een efficiënte reiniging moeten reinigingsdoekjes voor cleanrooms in staat zijn een groot aantal verschillende oppervlakteverontreinigingen in een zo kort mogelijke tijd te verwijderen zonder zelf vuil in de vorm van deeltjes, vezels, ionen of microbiologische verontreinigingen te verspreiden.
Omdat cleanroom-vereisten grote variaties vertonen, moeten de reinigingsdoekjes worden gekozen die het beste passen bij de toepassing. De diverse materialen en structuren van de doekjes hebben grote invloed op hun technische en functionele werking.
Reinigingsdoekjes
Onze reinigingsdoekjes voor cleanrooms zijn in vele verschillende varianten en afmetingen verkrijgbaar, afgestemd op uw individuele cleanroombehoeften (zoals vooraf bevochtigde, steriele of niet-steriele doekjes, en doekjes met afgedichte randen).
Dispenser voor reinigingsdoekjes
Plexiglas dispenser voor een schone opslag van de reinigingsdoekjes voor uw cleanroom, geschikt voor gebruik op tafel.
Speciale accessoires
We bieden een verscheidenheid aan hulpmiddelen voor speciale reinigingswerkzaamheden, zoals de Cyto-werkbladbescherming of wanten.
Sponzen
Voor het verwijderen van sterke en kleverige verontreinigingen.
Wattenstaafjes
De wattenstaafjes zijn verkrijgbaar met diverse vormen handgrepen en koppen, ook als ESD-versie.