Cleanroom-meubilair
Ruimte is het kostbaarste goed in cleanrooms waar elke vierkante meter duur is. Er bestaan om die reden dan ook geen standaardoplossingen of -maten.
Het roestvrijstalen cleanroom-meubilair, dat elektriciteit geleidt, bestaat uit verticale steunen met massieve voorzijden en een geperforeerde horizontale opbouw ter vermindering van de verticale laminaire stroming. Het is mogelijk het meubilair te verplaatsen en te reinigen. De gaten bovenin hebben een doorsnee van 8 - 10 mm en zijn aan beide zijden afgeschuind.
Stoelen en krukken
Hoogwaardige cleanroomstoelen met technische en ergonomische kenmerken voor een goede gezondheid en veiligheid. Minimale deeltjesemissie en een betrouwbare eliminatie van elektrostatische ladingen.
Tafels
Bovenblad massief of geperforeerd voor een optimale geleiding van de luchtstroom. Gemaakt van roestvrij staal. Modellen verkrijgbaar in verchroomd staal, spaanplaat met melaminecoating of kunststof.
Schappen
Cleanroom-schappen zijn gemaakt uit roestvrij staal of zijn verchroomd, ze zijn er in verschillende hoogtes.
Kasten
Cleanroomkasten gemaakt van roestvrij staal, geborsteld of elektrolytisch gepolijst, in vele varianten.
Karretjes
Gemaakt van roestvrij staal, in verschillende modellen en maten, met 2 of 3 draadplanken of massieve planken.
.png)
Kledingrekken
Gemaakt van roestvrij staal. Er zijn ook modellen met compartimenten boven de hangrail voor petten, maskers, etc. en met opbergrekken voor schoenen verkrijgbaar.
Overstapbanken
Functionele barrière die dienst doet als gecontroleerde toegang en uitgang voor personeel dat in een cleanroom of gecontroleerde omgeving werkt. Zitoppervlakken die passen in een cleanroomomgeving, naar wens in polyethyleen of polypropyleen.
Dispensersystemen
Dispensersystemen om wegwerpartikelen of wisdoekjes op te bergen of er eenvoudig uit te trekken, of om handschoenen uit dozen te halen.