Masterflex L/S & I/P Aandrijvingen met Geavanceerde Netwerken & Communicatie
Meer Pompcontrole Dan Ooit
Nieuwe kenmerken voor bepaalde Masterflex L/S & I/P aandrijvingen
  • Ethernet/IP opties
  • Profibus opties
  • Bluetooth
  • Cloud-gebaseerde bewaking
Alle units zijn uitgerust met Masterflex open-kop sensortechnologie, zijn geschikt voor de volledige reeks van Masterflex® L/S® of I/P® pompkoppen, en gebruiken slangen uit de breedste selectie van hoogwaardige materialen in de industrie.
Proces-automatiseringsbesturingen
Integreer uw pomp moeiteloos in bestaande systemen
  • Algemeen Industrieel Protocol via Ethernet/IP
  • Compatibel met de huidige geavanceerde geautomatiseerde besturingssystemen
  • Elektronisch gegevensblad (EDS) wordt gratis verstrekt
Bewaking op afstand
Bewaak uw pomp op afstand
  • Bewaak uw pomp vanaf een iOS-geschikt tablet of smartphone via Bluetooth
  • Bewaking in de cloud via Ethernet-verbinding voor pompverificatie en alarmen
  • USB-protocollen voor PC-connectiviteit en communicatie
Hebt u meer informatie of hulp nodig bij het kiezen van het perfecte product voor uw toepassing?
Onze experts staan klaar om te helpen.
Neem contact met ons op