Masterflex® L/S® serie peristaltische pompen
Veelzijdigheid en precisie
Nauwkeurige en betrouwbare pompen met gebruiksvriendelijke verbindingsmogelijkheden en bediening.
Stromingsbereik: 0,00005 tot 3400 ml/min
De peristaltische pompen van de Masterflex L/S-Serie hebben vaste en variabele snelheden en bieden zeer nauwkeurige aandrijvingen voor nauwkeurige doorstromingsregeling en dosering. Ideaal voor laboratorium-, proces- en veldgebruik.
Masterflex® L/S Serie pompen kenmerken en voordelen
Men vertrouwt op onze pompen van de L/S serie vanwege hun hoge nauwkeurigheid en herhaalbare prestaties, plus geavanceerde kenmerken zoals die tegenwoordig worden verwacht in biofarmaceutische en andere kritische toepassingen, waaronder: hoge nauwkeurigheid, precisie-stroming en -dosering.
Onze productkenmerken en -voordelen omvatten:
  • Hoge volumetrische efficiëntie
  • Vloeistof raakt alleen slangen aan
  • Droge werking mogelijk met ingesloten lucht
  • Meerkanaals modellen voor lage-pulsatievereisten
  • Intuïtief bedieningspaneel
  • Universeel voltage
  • Snelstartgids voor snellere set-up
  • Vervangen van slangen duurt 30 seconden
  • Spatbestendig frontpaneel
  • Omkeerbare pomprichting
  • Regeling precisiedoorstroming
Onze pompen zijn gemakkelijk in gebruik, eenvoudig te onderhouden en ergonomisch ontworpen voor een ideale implementatie in het laboratorium.
Vind meer dan 20 pompslangsamenstellingen in 10 maten die compatibel zijn met de L/S serie. Met precisie ontworpen voor de Masterflex® peristaltische pompen, voor de hoogste nauwkeurigheid en langste levensduur.
Masterflex L/S Serie pomponderdelen
Een nieuwe kijk op vloeistofverwerking
NIEUWE geïntegreerde sensortechnologie, intuïtief touchscreen en MasterflexLive® monitoring op afstand voor de biofarmaceutische industrie van morgen
Masterflex L/S® MasterSense™-procespomp, met MasterflexLive®
Nauwkeurige, herhaalbare prestaties die snel en eenvoudig kunnen worden ingesteld en geprogrammeerd, IP66 roestvrijstalen behuizing
Masterflex UltraPharm™ vul-/dispenserpomp voor L/S® Precision Double-Y-slangensets
Een zeer nauwkeurig IP66, roestvrijstalen tafelmodel pompsysteem voor doseren, doseren en vullen/afwerken
Masterflex L/S® MasterSense™-pomp, met MasterflexLive®
Hoge precisie, herhaalbare stroomregeling en betrouwbare prestaties, u kunt het allemaal in één kleine voetafdruk hebben
Op maat gemaakte diensten en tools
Op maat ontworpen oplossingen
Samenwerken aan op maat ontworpen pompen - al meer dan 50 jaar ideeën verwezenlijken.
Meer informatie
Op maat gesneden slangen
Wij hebben de flexibiliteit om aan uw wensen te voldoen en u tijd en geld te besparen. Kies uw slangtype, -lengte en -hoeveelheid.
Meer informatie
MasterflexLive®
Met MasterflexLive® krijgt u real-time bewaking van alle pompparameters.
Meer informatie
Masterflex voor eenmalig gebruik
Uw bron voor steriele wegwerp samenstellingen voor bioprocessen
Meer informatie
Hebt u meer informatie of hulp nodig bij het kiezen van het perfecte product voor uw toepassing?
Onze experts staan klaar om te helpen.
Neem contact met ons op