Masterflex® I/P® Serie peristaltische pompen
Oplossingen voor procespompen
Krachtige pompen gebouwd om lang mee te gaan in veeleisende proces- en productieomgevingen.
Stromingsbereik: 0,0006 tot 26 LPM
De peristaltische pompen van de Masterflex I/P-serie hebben krachtige motoren en een betere bescherming tegen industriële risico's. Ideaal voor procestoepassingen.
Masterflex I/P Serie pomponderdelen
Masterflex I/P serie pomp kenmerken en voordelen
Als u nominale stroomsnelheden van max. 26 LPM nodig hebt en een druk tot ongeveer 2,7 bar zijn onze pompen van de I/P serie de ideale keuze. Onze pompen:
- zijn betrouwbaar en hebben weinig onderhoud nodig, waardoor uw proces minder wordt verstoord
- zijn ontworpen voor schaalbaarheid - R&D tot Proces
- minimaliseren het risico met een gesloten systeem, de vloeistof raakt alleen de slangen aan
- verwerken schuifgevoelige en viskeuze vloeistoffen
- zijn perfect voor filtratie, media-aanvoer, het vullen van zakken, chemische bemonsteringstoepassingen, en meer.
- zijn compact
Alle Masterflex I/P pompkoppen zijn ontworpen om optimaal te kunnen werken met I/P Precision of I/P High Performance precisiepompslangen, waardoor traceerbaarheid van partij tot partij en vertrouwen in de pompprestaties gewaarborgd zijn.
De Masterflex MasterSense I/P pomp is uitgerust met een intuïtieve touchscreeninterface met onder andere:
- krachtige aandrijvingen, geschikt voor alle I/P pompkoppen en slangopties
- veilige, veelal gebruikte doseerprogramma's
- partijcontrole
- volumedoseernauwkeurigheid
- netwerkverbinding via standaard EtherNet/IP, Profibus, analoog, of MasterflexLive
Op maat gemaakte diensten en tools
Op maat ontworpen oplossingen
Samenwerken aan op maat ontworpen pompen - al meer dan 50 jaar ideeën verwezenlijken.
Meer informatie
Op maat gesneden slangen
Wij hebben de flexibiliteit om aan uw wensen te voldoen en u tijd en geld te besparen. Kies uw slangtype, -lengte en -hoeveelheid.
Meer informatie
MasterflexLive®
Met MasterflexLive® krijgt u real-time bewaking van alle pompparameters.
Meer informatie
Masterflex voor eenmalig gebruik
Uw bron voor steriele wegwerp samenstellingen voor bioprocessen
Meer informatie
Hebt u meer informatie of hulp nodig bij het kiezen van het perfecte product voor uw toepassing?
Onze experts staan klaar om te helpen.