Masterflex® Ismatec® Microflow serie peristaltische pompen
Microstroming, hoge nauwkeurigheid
Nauwkeurige controle binnen handbereik, in uw laboratorium of proces.
Stromingsbereik: 0,0001 tot 365 ml/min
Met stroomsnelheden van 0,0001 tot 365 ml/min geven de Masterflex Ismatec microflow pompen met lage stroming u die nauwkeurige controle.
Ismatec microstromingspompen zijn ideaal voor:
- autoanalyse
- stromingscel
- Sipper
- OEM
- toepassingen met lage-stromingsaanvoer en -overdracht
Zij bieden de nieuwste technologie, waaronder MasterflexLive, eenvoudige bediening en makkelijk te vervangen slangen, alsook het geringe onderhoud en de kosteneffectiviteit van peristaltische pompen. Ismatec pompen accepteren Ismatec pompslangen voor schone vloeistofpaden. De slangen kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij de diverse beschikbare slangsamenstellingen die zorgen voor compatibiliteit met uw vloeistof.
Masterflex Ismatec Microflow serie pompen & pompslangen
Waarom Masterflex Ismatec pompen?
De voordelen van Masterflex Isamatec pompen zijn onder andere:
- Stroomsnelheden zo laag als 0,0001 ml/min
- Uiterst nauwkeurige numerieke, digitale of programmeerbare snelheidsregeling
- De slangen zijn het enige deel dat met vloeistof in aanraking komt - Boordevol geavanceerde technologie zijn de meeste aandrijvingen geschikt voor MasterflexLive®
- Veelzijdige kopopties, enkel, dubbel, meerkanaals
- De meeste aandrijvingen hebben een garantie van 2 jaar- ISO 9000 geregistreerde leverancier
- Andere pomptechnologieën
Continue modus
Tijd modus
Volume modus
Externe modus
Slangkalibratie
Onze intuïtieve touchscreenregelingen zijn voorzien van:
- Batchcontrole, interval/uitschakeltijd in de modes volume en tijd
- Flexibele operationele bediening via scherm en analoge afstandsbediening (bewaking via MasterflexLive)
- Netwerkverbinding via standaard ethernet (RJ45) of verbinding via Wi-Fi
- Via USB-aansluiting kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen
Aanbevolen gebruikersvriendelijke Ismatec pompen
Aanvullen op andere ISMATEC® peristaltische pompen bevatten onze aanbevolen producten:
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex pompen, Avantor®
Veelzijdige pompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met lage stroomsnelheid – met een intuïtieve touchscreeninterface.
- Compacte, tafelmodel pompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Flexibele operationele regeling via scherm of analoge afstandsbediening
- Continubedrijf, modi voor volumedosering en tijddosering -- partijcontrole en interval-/rusttijd in Volume- en Tijdmodus
- Met de pomp kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en oproepen voor een snelle set-up
- Antidruppelen en snelheidsdrempels beschikbaar in modus Volumedosering – waarborgen van nauwkeurigheid en minimaliseren van monsterverlies
- Miniflex pompkop aanvaardt doorlopende slangen voor schone, ononderbroken vloeistofpaden
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
MasterflexLive® is een veilig, cloud-compatibel platform voor het monitoren van Masterflex pompen; ontvang realtime meldingen van pompparameters – waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritische processen 24/7 bewaken zonder dat er personeel ter plaatse nodig is, terwijl pushmeldingen u waarschuwen met betrekking tot bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen.
Internetaansluiting via wifi of standaard ethernet (RJ45) bus aan de achterkant van de aandrijving; via usb-aansluiting kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen.
De Miniflex pompkop heeft een brede occlusiehoek die het terugstromen van vloeistof voorkomt tot de nominale druk van de slangen. Zelfsmerende thermoplastische polyesterrollen hebben een lage frictie en zijn slijtvast voor een soepele werking en een lange gebruiksduur.
Masterflex® Ismatec® IPC zeer nauwkeurige multikanaals peristaltische pompen, Avantor®
De volgende generatie Masterflex Ismatec IPC is een flexibel en veelzijdig pompsysteem dat nauwkeurigheid en herhaalbaarheid biedt in maximaal 24 synchrone kanalen voor een hogere doorvoer en betere prestaties. Perfect voor autoanalyse, reactorstudies, het zaaien van cellijnen, en onderzoek.
- De planetaire aandrijving met 8 roestvrijstalen rollen vermindert trillingen, verhoogt de nauwkeurigheid van de doorstroomsnelheid en zorgt voor een langere levensduur van de slangen
- Gebruikersinterface d.m.v. nieuw intuïtief 12,7 cm (5") capacitief TFT/ RGB-touchscreen voor een heldere resolutie en een brede kijkhoek
- Flexibele operationele bediening via scherm of afstandsbediening (analoge afstandsbediening, serieel, of EtherNet/IP)
- Drietraps gebruikerstoegang – biedt u de optie om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Bij deze pomp kunt u voor een snelle toepassing tot 50 veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en oproepen
- Kies continubedrijf of modi voor volume- en tijdsdosering; inclusief batchcontrole en interval/rusttijd
Deze multikanaals pompen van Ismatec® IPC zijn uitgerust met een planetaire aandrijving die acht roestvrijstalen rollen tegelijkertijd aandrijft voor een soepele rotatie en een nauwkeurige vloeistofstroom. Het intuïtieve touchscreen geeft het debiet of omwentelingen per minuut weer, maakt een eenvoudige kalibratie mogelijk, en beschikt over configureerbare modi voor volume- en tijdsdosering. De volumetrische dosering is voorzien van een uniek positioneringssysteem voor de rollen om herhaalbaarheid te garanderen.
Mix en match slangmaten en formules over de kanalen om deze aan uw toepassing aan te passen. De inbegrepen Click’n’go™ cartridges zijn voorzien van automatische occlusie voor gemakkelijker gebruik, minder slangwissels en reproduceerbare resultaten.
Masterflex® Ismatec® Reglo peristaltische pompen met onafhankelijke kanaalregeling (ICC), Avantor®
Regel de stroming en richting onafhankelijk van elk kanaal met behulp van een toetsenbord of uw PC.
- Stroomsnelheid 0,001 tot 43 ml/min per kanaal - stroomsnelheid is afhankelijk van omwentelingen per minuut van aandrijving, van de rollen en de maat van de slangen
- Usb-interface voor snelle aansluiting op pc
- Flexibiliteit van bidirectionele stroming in elk kanaal
Deze meerkanaals peristaltische pompen bieden u de mogelijkheid om de stroming individueel te regelen door middel van het intuïtieve toetsenbord of via uw computer—waardoor u uw tafelmodel pompmogelijkheden met één enkele compacte unit kunt uitbreiden! De pomp kan de vloeistoffen continue opvoeren of zeer precies doseren met daarbij de mogelijkheid om de stroming in elk kanaal in twee richtingen te laten gaan. Dankzij de onafhankelijke kalibratie per kanaal zijn de verschillen tussen de slangen onderling bovendien minimaal, voor een zo groot mogelijke gekalibreerde nauwkeurigheid.
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Multichannel pompen, Avantor®
Veelzijdige meerkanaals pompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met lage stroomsnelheid – met een intuïtieve touchscreeninterface.
- Compacte, tafelmodel pompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Flexibele operationele regeling via scherm of analoge afstandsbediening
- Continubedrijf, modi voor volumedosering en tijddosering -- partijcontrole en interval-/rusttijd in Volume- en Tijdmodus
- Met de pomp kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en oproepen voor een snelle set-up
- Antidruppelen en snelheidsdrempels beschikbaar in modus Volumedosering – waarborgen van nauwkeurigheid en minimaliseren van monsterverlies
- Cassettepompmodellen accepteren slangen met 3 stops voor eenvoudig laden en veilige retentie
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
MasterflexLive® is een veilig, cloud-compatibel platform voor het monitoren van Masterflex pompen; ontvang realtime meldingen van pompparameters – waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritische processen 24/7 bewaken zonder dat er personeel ter plaatse nodig is, terwijl pushmeldingen u waarschuwen met betrekking tot bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen.
Internetaansluiting via wifi of standaard ethernet (RJ45) bus aan de achterkant van de aandrijving; via usb-aansluiting kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen.
Slangcassettes (inbegrepen) accepteren slangen met 3 stops en kunnen gemakkelijk worden vast-/losgeklikt om de slangen snel te kunnen vervangen. Toegestane slangen variëren van 0,13 tot 3,17 mm ID voor een breed stromingsbereik.
Masterflex® Ismatec® Microflex pompsystemen met variabele snelheid, Avantor®
Gemakkelijk te gebruiken pompen met lage stroming, voorzien van omkeerbare start/stop op afstand, en met slangen die snel kunnen worden vervangen.
- Pompkop van polyfenyleensulfide (PPS), acetaal en copolyester met vier roestvrijstalen (SS) rollen
- Pompen accepteren doorlopende slanglengtes voor een schoon, ononderbroken stromingspad zonder verloopstukken.
- Afzonderlijke enkelvoudige snelheidsregeling en CW/off/CCW schakelaar met groene led stroomindicator—behoud de snelheid wanneer de pomp aan/uit wordt gezet of in omgekeerde richting wordt gedraaid.
- Omkeerbare DC-motor met permanente magneet; spoel vloeistof vóór of na het pompen; pomp vloeistof in een van de richtingen.
- Aansluitingen voor afstandsbediening aan de achterkant van de pomp; start/stop pomp met een contactsluiting.
Deze gemakkelijk te gebruiken pompen zijn voorzien van omkeerbare pomprichting, mogelijkheden voor besturing op afstand en slangen die snel kunnen worden vervangen. Ideaal voor constante aanvoer van vloeistof in analysator en andere laboratoriumpomptoepassingen met lage stroming. De snel-laadbare Microflex pompkop heeft een gemiddelde vaste occlusie voor slangen; geen occlusieaanpassingen nodig.
Op maat gemaakte diensten en tools
Op maat ontworpen oplossingen
Samenwerken aan op maat ontworpen pompen - al meer dan 50 jaar ideeën verwezenlijken.
Meer informatie
Op maat gesneden slangen
Wij hebben de flexibiliteit om aan uw wensen te voldoen en u tijd en geld te besparen. Kies uw slangtype, -lengte en -hoeveelheid.
Meer informatie
MasterflexLive®
Met MasterflexLive® krijgt u real-time bewaking van alle pompparameters.
Meer informatie
Masterflex voor eenmalig gebruik
Uw bron voor steriele wegwerp samenstellingen voor bioprocessen
Meer informatie
Hebt u meer informatie of hulp nodig bij het kiezen van het perfecte product voor uw toepassing?
Onze experts staan klaar om te helpen.