Masterflex® B/T® serie peristaltische pompen
Bulkoverdracht op zijn best
Hoogste doorstroomsnelheid
Doorstroombereik: 0,3 tot 42 LPM
Maakt het werk efficiënt
De peristaltische pompen van de Masterflex® B/T serie hebben de hoogste stroomsnelheden van alle Masterflex® pompen. Hun voordelen zijn onder meer:
- bulkoverdracht met peristaltische pomp op zijn best
- hoogste stroomsnelheid
- stromingsbereiken van 0,3 tot 42 LPM
Onze B/T serie pompen maken uw werk gewoon efficiënter. En met hun krachtige motoren en uitstekende bescherming zijn zij gebouwd om lang mee te gaan.
Masterflex B/T Serie pomponderdelen
Een nieuwe kijk op vloeistofverwerking
NIEUWE geïntegreerde sensortechnologie, intuïtief touchscreen en MasterflexLive® monitoring op afstand voor de biofarmaceutische industrie van morgen
Een breed debietbereik, van 0,65 tot 42 LPM (0,17 tot 11,1 GPM), voor integratie in uw bioprocestoepassingen met een hoger debiet. De pompkop is geschikt voor B/T PerfectPosition®-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91 voor herhaalbare en betrouwbare prestaties. Sensortechnologie met open kop stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend.
Op maat gemaakte diensten en tools
Op maat ontworpen oplossingen
Samenwerken aan op maat ontworpen pompen - al meer dan 50 jaar ideeën verwezenlijken.
Meer informatie
Op maat gesneden slangen
Wij hebben de flexibiliteit om aan uw wensen te voldoen en u tijd en geld te besparen. Kies uw slangtype, -lengte en -hoeveelheid.
Meer informatie
MasterflexLive®
Met MasterflexLive® krijgt u real-time bewaking van alle pompparameters.
Meer informatie
Masterflex voor eenmalig gebruik
Uw bron voor steriele wegwerp samenstellingen voor bioprocessen
Meer informatie
Masterflex peristaltische pompserie - Selecteer per doorstromingsbereik
Ismatec® serie
Microstroming, hoge nauwkeurigheid
Stromingsbereik:
0,0001 tot 365 ml/min
Microstromingspompen >
L/S® serie
Nauwkeurige stromingsregeling
Stromingsbereik:
0,00005 tot 3400 ml/min
Precisie stroming >
I/P® serie
Krachtige systemen
Stromingsbereik:
0,001 tot 26 LPM
Industriële stroming >
B/T® serie
Hoogste stroomsnelheden
Stromingsbereik:
0,3 tot 42 LPM
Hoogste stromingspompen >
Hebt u meer informatie of hulp nodig bij het kiezen van het perfecte product voor uw toepassing?
Onze experts staan klaar om te helpen.