Masterflex® peristaltische pompslangen
Accepteer geen alternatieven—
Precisie samengeperste & op de pomp geteste samenstellingen die zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit te bieden voor de levensduur van de slangen, de druk en de zuigkracht.
De pompslangen van het Masterflex-merk worden op maat geperst om op Masterflex-pompen te passen en worden ontworpen voor een lange levensduur in peristaltische pomptoepassingen. De consistentie van partij tot partij zorgt voor nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid.
Winkel bij pompslangserie
Bekijk de Masterflex pompslang selectiegids
Top Slangsamenstellingen
Siliconen
De biofarmaceutische industrie standaard
C-Flex
Voor aseptisch afdichten, lassen en andere biologische toepassingen
Puri-Flex
Superieure pomplevensduur en biocompatibiliteit. Gegarandeerde voorraad
PharMed BPT
Vertrouwd voor peristaltische en farmaceutische toepassingen
PTFE
Absolute chemische weerstand en hoge hittebestendigheid
Chem-Durance
Uitstekende chemische bestendigheid, pomplevensduur, en biocompatibiliteit
Tygon E-LFL
Met de langste pomplevensduur van alle Tygon-samenstellingen
Viton
Ideaal voor vereiste FDA naleving en superieure chemische compatibiliteit.
Aangepaste diensten en hulpmiddelen
Op maat ontworpen oplossingen
Samenwerken aan op maat ontworpen pompen - al meer dan 50 jaar ideeën verwezenlijken.
Meer informatie
Op maat gesneden slangen
Wij hebben de flexibiliteit om aan uw wensen te voldoen en u tijd en geld te besparen. Kies uw slangtype, -lengte en -hoeveelheid.
Meer informatie
Andere uitgelichte categorieën
Hoe controleert u de compatibiliteit van uw slangen
Weeg en meet
de lengte en diameter van de slangstaal
Onderdompelen
Dompel het monster bij gebruik van een gesloten vat gedurende 48 uur onder in uw vloeistof
Weeg opnieuw, meet opnieuw
en onderzoek het monster op zwelling, broosheid of andere aantasting
Test in Pomp
onder actuele temperatuur, vacuüm/druk, of andere bedrijfsomstandigheden
OPMERKING: PharmaPure en Chem-Durance Bio slangsamenstellingen zijn samengeperst met verschillende binnen- en buitenmaterialen en vereisen aangepaste testmethoden. Neem contact op met Masterflex®, onderdeel van Avantor voor instructies voor chemische testen. Raadpleeg onze Databank Chemische Weerstand.
Hebt u meer informatie of hulp nodig bij het kiezen van het perfecte product voor uw toepassing?
Onze experts staan klaar om te helpen.