Overalls voor eenmalig gebruik
Overalls voor eenmalig gebruik beschermen gevoelige producten evenals de gebruikers. Ze zijn speciaal ontwikkeld om verontreiniging door deeltjes en statische lading te voorkomen.
Cleanroomoveralls voor eenmalig gebruik zijn van diverse materialen gemaakt (Tyvek, polypropyleen, ademend SMS-materiaal, polyethyleen, non-woven, Clean Tough-materiaal).
Steriele en niet-steriele cleanroomoveralls voor eenmalig gebruik met elastiek bij de polsen en enkels zijn verkrijgbaar.
Op aanvraag met aangehechte capuchon. Capuchons zijn ook los verkrijgbaar.
Productselectie
Overalls voor eenmalig gebruik
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...