Overstapbanken voor cleanrooms
Overstapbanken vormen een functionele barrière tussen afzonderlijke gebieden waardoor personeel dat in een cleanroom of gecontroleerde omgevingen werkt, deze kan betreden of verlaten met een minimum aan deeltjesverontreiniging. Buitenschoenen worden opgeborgen in de compartimenten in de overstapbank, vervolgens zwaait het cleanroom-personeel de benen over de bank heen naar de "schone" kant.
Geschikt voor cleanrooms door de roestvrijstalen zitoppervlakken, naar keuze van polyethyleen of polypropyleen, met of zonder schoencompartimenten.
Plaatsen zijn genummerd zodat deze makkelijker aan bepaald personeel kunnen worden toegewezen. Verkrijgbaar in met melamine bedekte spaanplaat en/of in een speciaal ontwerp.