Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Procespomp
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Koop nu
Connected, efficient and durable
1
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Peristaltic Process Pump Features
4
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Intuïtieve bediening
Eenvoudige aanraakscherminterface, zelfs met handschoenen aan
  • Eenvoudig in te stellen en te programmeren
  • 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met een heldere, brede kijkhoek
  • Pas parameters aan met een simpele aanraking—zelfs met handschoenen aan
  • De operationele modes omvatten continue werking, volumedosering en tijddosering
  • Batchcontrole en interval/uitschakeltijd in de modes Volume en Tijd
  • Eenvoudig opslaan en oproepen van 50 veelgebruikte protocollen, elk met een unieke naam
  • Weet wanneer u uw doel hebt bereikt - dankzij de grafische indicator weet u wanneer de gebruikte slangen optimaal gekalibreerd zijn
  • IP66 geschikt voor onderdompeling
50 pompprogramma's aanmaken, opslaan en oproepen via gebruiksvriendelijke menu's
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Continue Modus
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Tijd Modus
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Volume Modus
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Externe Modus
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Slangkalibratie
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Gebruikerstoegang
Geavanceerde connectiviteit en bedieningsmogelijkheden
Extern, veilig en in naleving
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Process Pump
Bewaking op afstand
  • MasterflexLive is ons veilige, cloud-gebaseerde platform voor real-time bewaking op afstand van alle Masterflex pompparameters
  • Bewaken en aanpassen van cruciale processen die 24/7 draaien zonder dat er personeel ter plaatse nodig is
  • Push-meldingen waarschuwen u voor wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen
Meer weten over MasterflexLive
Flexibele verbindingsmogelijkheden
  • Uw keuze van verbindingsmogelijkheden - MasterflexLive, Ethernet/IP, of Profibus
  • Drietraps toegang tot pompfunctionaliteit—gebruik deze optie om uw proces te beschermen door te regelen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
  • Firmware-updates via de ether—zorgen er automatisch voor dat u volledig kunt profiteren van toekomstige verbeteringen
  • Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45) aansluiting aan de achterzijde van de drive
Bekijk de volledige specificaties
De perfecte pomp voor toepassingen met een groot volume
316 SS housing rated IP66 for washdown
IP66-geschikt voor hygiënische, schone omgevingen, zoals cleanrooms, voedsel- en zuivelverwerking.
pump designed for low shear fluid handling
Deze pomp is niet verontreinigend, heeft een lage schuifsnelheid en is niet-invasief, waardoor deze perfect is voor biofarma en gezondheidszorg.
Flow Rate up to 42 LPM
Stroming tot 42 LPM voor nauwkeurige stroomsnelheden, waardoor deze pomp ideaal is voor grootschalige productie.
Drietraps toegang en de mogelijkheid om programma's op te slaan en op te roepen maken uw vloeistofproces veilig en nauwkeurig.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more
Masterflex B/T MasterSense Complete Pump, up to 42LPM, IP66 Artikel # MLFX77112-10
IP 66UL listedcandian UL listed2 year warranty
Wat is inbegrepen
Rapid-Load® Pompkop, 1 meter (3 ft) Tygon® LFL B/T 91 slangen 06430-91; en een 1,8 m (6 ft) snoer met IEC 320/CEE22 aansluiting. Het apparaat wordt verzonden met een landspecifieke stekker/kabelset; geef bij uw bestelling de definitieve bestemming aan.
Prestatiespecificaties
Stroomcapaciteit 0,65 tot 42 LPM (0,17 tot 11,1 GPM)
rpm 11 tot 321
Aantal toegestane koppen 1
Maximumkoppel Starten: 1130 N•cm (1600 oz-in)
Stromend: 1017 N•cm (1440 oz-in)
Omkeerbaar Ja
Externe besturing - invoer 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; Start/Stop, Richting (CW/CCW), Prime via contactsluiting
Externe besturing - uitvoer 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; Toerentelleruitgang (open collector), Motor draait, Open kop, Lokaal/Afstand, Algemeen alarm
Netwerkcommunicatie EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive
Elektrische specificaties
Spanning 90 tot 260, universele spanning autoselectie
Stroom 5,0 A bij 115 V; 3,1 A bij 230 V
Zekeringwaarde 6 A / 250 V
Motortype Continu bedrijf, TENV, BLDC
Motorvermogen 370 W (0,5 hp)
Display 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met "in-plane switching" (brede kijkhoek); 800 x 480 pixels
Type motor/snelheidsregeling PWM met microprocessor
Snelheidsregeling (reproduceerbaarheid) ±0,1% 
Zachte start/elektronische rem Ja/Ja
Fysische specificaties
Materialen van de behuizing 316 roestvaststalen behuizing, roestvaststalen chassis, roestvaststalen ring
Materialen van de pompkop Koolstofstaal met poedercoating en gegoten aluminium, roestvast staal, polycarbonaat, Nylatron® rollen
IP-klasse IP66
Lijst van agentschappen UL, cUL, CE, DLS
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40°C (32 tot 104°F)
Bewaartemperatuur -25 tot 65°C (-13 tot 149°F)
Geluidsniveau <75 dBA @ 1 m (39")
Afmetingen (l x b x h) 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8")
Verzendgewicht 54,5 kg (120 lb)