Cleanroommatten tegen vermoeidheid
Cleanroommatten tegen vermoeidheid bieden het comfort van polyurethaan met het extra voordeel dat ze gemakkelijk zijn te reinigen dankzij de niet-poreuze bovenlaag met gesloten celstructuur. De matten worden gemaakt uit onbewerkte grondstoffen en zijn geheel massief. Ze zijn uitzonderlijk goed bestand tegen chemicaliën (met uitzondering van organische oplosmiddelen) en UV-straling en hebben een antistatisch oppervlak.
Alle matten kunnen in elke gewenste maat of vorm worden geleverd en hebben 12 jaar garantie.
Productselectie
Matten tegen vermoeidheid
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...