Permanente cleanroommatten
Permanente matten worden aangebracht in cleanrooms om te zorgen voor de hoogste mate van hygiëne. De levensduur van de matten is sterk afhankelijk van de intensiteit en hygiëne van het loopverkeer en rijdend verkeer. Reinigingsmaterialen op basis van oplosmiddelen mogen in geen geval op dergelijke matten worden gebruikt: ze hebben een nadelig effect op zowel de werking als het uiterlijk. Om uitglijden te vermijden, is het eveneens belangrijk dat zowel de matten als de vloerbedekking geheel droog zijn.
Productselectie
Permanente matten
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...