Emmersystemen voor cleanrooms
Roestvrij staal Cleanroom Reingen Uitrusting
Verkrijgbaar als systeem met één of twee emmers. Toebehoren zijn volledig autoclaveerbaar (kan in afzonderlijke onderdelen uit elkaar worden genomen) en heeft een GMP-conform ontwerp.
De compatibiliteit van de reinigingsuitrusting met de cleanroom kan worden gegarandeerd omdat deze gedurende lange perioden in de praktijk is getest. Verkrijgbaar met mop en mopframe. Alle versies hebben de Ringo-wringer ES-CR. Kan naar wens worden opgewaardeerd met een eenheid voor oppervlakreiniging. Extra toebehoren of productspecifieke aanpassingen zijn op aanvraag mogelijk.
Systembox EasyMop GMP®
Het gepatenteerde MopJump-systeem met verplaatsingsgebied is geschikt voor een gemakkelijke impregnatie van de kop van de mop en voor oppakken zonder contactmoment. De EasyMop GMP® Systembox is geschikt voor 10 moppen. De box is goed afgesloten door de drievoudige afdichting. De MicroSicuro CR/A-moppen zijn gemaakt van een speciaal garen dat geschikt is voor cleanrooms (ISO 5). Materiaal is speciaal gemaakt voor de impregnatiemethode.
De EasyMop GMP-System Trolley is ook van roestvrij staal gemaakt, is , GMP-conform, met speciale autoclaveerbare wielen en met tot 4 boxen.
Productselectie
Systemen met één of twee emmers
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...