Mopsystemen voor cleanrooms
Voor eenvoudige reiniging van standaarduitrustingen in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen. Het materiaal is ontworpen met het oog op ruimtebeperkingen van isolators of kappen en om bij kleine, moeilijk bereikbare plekken te komen, zodat de boven- en onderkant kan worden gereinigd (met uitvouwbare handgrepen van elektrolytisch gepolijst roestvrij staal), en om rondom en onder zware procesapparatuur of kalibratieapparaten te kunnen schoonmaken.
Reinigingshulpmiddelen voor gordijnen zijn ontworpen met slijtvaste, pluisarme hoezen (er is een selectie van diverse hoezen verkrijgbaar) voor het eenvoudig reinigen van gordijnen en softwalls in cleanrooms en in kritieke en steriele omgevingen.
Productselectie
Mopsystemen
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...