Cleanroomverpakking van Tyvek
Kenmerken:
- Composiet van polyethyleenfolie en niet-gecoat Tyvek®
- Doorzichtige folie biedt het voordeel van een zichtbaar product
- Steriliseerbaar met stoom tot 125 °C
- Steriliseerbaar met ethyleenoxide en gammastraling
- Gassterilisatie met zeer weinig gasresidu (bijvoorbeeld EtO) verkort de uitluchtduur
- Sterilisatie-indicatoren op de verpakking
- Uiterst geringe vervuiling door deeltjes
- Geringe pluizigheid
- Uitstekende barrière-eigenschappen
- Hoogwaardige afdichting en grote barststerkte
- Eenvoudig te sealen met warmte (sealtemperatuur max. 120 °C)
- Folies zijn geschikt om op te printen
- 100% recyclebaar
- Optioneel verkrijgbaar als platte zak of 'easy-tear'-zak, om vervuiling door deeltjes te minimaliseren
- Verkrijgbaar in diverse cleanroomklassen
Platte zak:
- Diverse breedten en lengten
- Standaarddikte: 0,100 mm
- Verkrijgbaar met of zonder conformiteitscertificaat in de zijplooi bij elke levering
Rol:
- Diverse breedten
- Lengte: 100 m
- De ideale verpakking voor grote gesteriliseerde artikelen
Productselectie
.png)
Tyvek-verpakking
Kies uit een lijst met producten en verfijn uw zoekkenmerken...